FAQ's sobre os sistemas de bombas de tubos Masterflex®
Criar o ecossistema laboratorial perfeito não é uma questão para encarar de ânimo leve. E nem sempre é fácil. Por isso, nos comprometemos não só a fornecer os melhores produtos biológicos, mas também a responder às questões que possa ter quando navega.
Consulte as nossas perguntas frequentes para mais informação sobre os nossos produtos e serviços.
Noções básicas sobre bombas peristálticas
  1. Como funciona uma bomba Masterflex® ?
Taxas de fluxo
  1. Que taxas de fluxo estão disponíveis?
  2. Que precisão de fluxo posso esperar?
  3. Os volumes medidos podem ser repetidos?
  4. Qual é o efeito da viscosidade do fluido no fluxo?
Cabeças da bomba
  1. Qual é a pressão máxima que pode ser obtida?
  2. Qual é a pressão máxima de entrada?
  3. Qual é a altura de sucção máxima?
  4. São necessárias válvulas de controlo?
  5. As bombas Masterflex® podem funcionar a seco?
  6. As bombas Masterflex® possuem autopreparação?
  7. As bombas Masterflex® são de tipo deslocamento positivo?
  8. As bombas Masterflex® não possuem sifonamento?
  9. As soluções abrasivas ou de polpa podem ser bombeadas?
  10. Porque é que são propostas tantas cabeças da bomba e tamanhos de tubagem?
  11. O fluxo é reversível?
Tubagem
  1. A tubagem é importante?
  2. Que temperaturas de materiais podem ser bombeadas?
  3. O que é a resistência aos produtos químicos?
  4. O que determina a duração da tubagem?
  5. Que formação de tubagem proporciona a maior vida útil?
  6. Como é que a velocidade da bomba afeta a duração da tubagem?
  7. A tubagem é compatível para aplicações alimentares e estéreis?
  8. A tubagem é difícil de substituir?
Unidades
  1. Porque razão as cabeças das bombas estão disponíveis sem unidades nos grupos de bombas L/S, I/P e B/T?
  2. Pode ser usada mais de uma cabeça da bomba com uma única unidade?
  3. Os sistemas de unidades são diferentes dos que são apresentados no catálogo geral disponível?
Como funciona a tubagem de uma bomba Masterflex® ?
Cada sistema de bomba está dividido em três partes: cabeça da bomba, unidade e tubagem. A cabeça da bomba consiste no rotor e na caixa; a unidade cria a força necessária para mover o rotor; e a tubagem atua como câmara de bomba. Estas três partes bombeiam fluido seguindo estes passos:
  1. A tubagem é colocado na base da tubagem, entre o rotor e a caixa, onde fica ocluída (comprimida).
  2. Os rolos no rotor movem-se pela tubagem, empurrando o fluido. A tubagem atrás dos rolos recupera a sua forma, cria vácuo e extrai fluido atrás.
  3. Forma-se uma "almofada" de fluido entre os rolos. Isto é específico do DI da tubagem e da geometria do rotor. A taxa de fluxo é determinada multiplicando a velocidade pelo tamanho da almofada. Esta almofada fica bastante constante exceto com fluidos muito viscosos.
  4. 4. Veja a nossa simples animação que demonstra uma bomba de tubagem Masterflex® em movimento.
Cabeças da bomba
1. Qual é a pressão máxima que pode ser obtida?
Dependendo da tubagem que escolher, a pressão máxima que pode ser obtida é de 40 psi (2.7 bar); a pressão nominal é de 25 psi (1.7 bar).
2. Qual é a pressão máxima de entrada?
Normalmente 40 psi (2.7 bar), dependendo do DI, espessura e formulação da tubagem.
3. Qual é a altura de sucção máxima?
A altura de sucção máxima é 29 ft (8,8 m) H20.
4. São necessárias válvulas de controlo?
Não. Os nossos designa únicos permitem prescindir dissp.
5. As bombas Masterflex® podem funcionar a seco?
Sim. Podem bombear gases, líquidos ou fases mistas.
6. As bombas Masterflex® possuem autopreparação?
Sim. Podem desenvolver um vácuo em excesso de 26" Hg (660 mm Hg).
7. As bombas Masterflex® são de tipo deslocamento positivo?
Sim. A taxa de fluxo com água é diretamente proporcional à velocidade do rotor até às capacidades máximas da unidade.
8. As bombas Masterflex® não possuem sifonamento?
Sim. Um rolo está sempre a comprimir a tubagem fechada, de modo a que não receba nenhum fluxo de retorno.
9. As soluções abrasivas ou de polpa podem ser bombeadas?
Sim. As limitações são a viscosidade e o tamanho das partículas relativamente ao DI da tubagem selecionada. Para partículas rígidas, recomendamos um diâmetro interior de tubo igual a 20x o diâmetro da partícula. Para partículas suaves, recomendamos 4x.
10. Porque é que são propostas tantas cabeças da bomba e tamanhos de tubagem?
As bombas Masterflex® são modulares para se adaptarem a quase todas as aplicações. Temos cabeças de bomba para pressões superiores, fluidos sensíveis ao desgaste e uma pegada baixa, entre outras coisas. Isso cria uma sinergia com uma variedade de tubagem Masterflex® disponível em formulações como para ácidos e bases, biológicos sensíveis, alimentos e muitos outros tipos de fluidos.
11. O fluxo é reversível?
Sim. As especificações aplicam-se no sentido horário ou anti-horário.
Taxas de fluxo
1. Que taxas de fluxo estão disponíveis?
Os nossos sistemas de bombas Masterflex® Ismatec® fornecem taxas de fluxo de 0,0001 a 365 ml/min. Os sistemas L/S® fornecem taxas de fluxo de 0,00005 a 3400 ml/min. Os sistemas I/P fornecem taxas de fluxo desde 0,001 a 26 LPM e os sistemas B/T® fornecem taxas de fluxo desde 0,3 a 42 LPM.
2. Que precisão de fluxo posso esperar?
Pode obter uma precisão de fluxo superior a ±0,5% com sistemas de fluxo calibrados. Para outros sistemas, pode obter ±2 a 5% de precisão para aplicações de transferência gerais.
3. Os volumes medidos podem ser repetidos?
Os volumes podem ser repetidos com precisões de ±0,5% ou melhor, usando sistemas calibrados.
4. Qual é o efeito da viscosidade do fluido no fluxo?
Todas as taxas de fluxo baseiam-se em água. Aumentar a viscosidade do fluido vai diminuir a taxa de fluxo.
Tubagem
1. A tubagem é importante?
A tubagem é a câmara da bomba. A elasticidade da tubagem fornece uma altura de sucção; a sua força proporciona capacidade de manuseamento da pressão; as suas características flexíveis determinam a duração de bombeamento; o seu diâmetro determina a taxa de fluxo e a sua espessura determina a eficácia de bombeamento.
Para assegurar taxas de fluxo precisas e uma longa vida útil da tubagem, use apenas tubagem de bombas Masterflex nas suas aplicações de tubagem de bomba. A tubagem de bomba Masterflex é a melhor escolha porque, ao contrário da tubagem de material de uso geral, é especificamente concebida e extrudada com precisão para cumprir tolerâncias restritas para uso nas bombas peristálticas Masterflex. A tubagem Masterflex ajuda-o a obter o desempenho de topo e a cumprir as várias normas e classificações.
2. Que temperaturas de materiais podem ser bombeadas?
A gama ideal de temperaturas vai 32 a 104°F (0 a 40°C). A gama de temperatura máx. é de -40 a 302 °F (-40 a 150 °C) para tubagem e de 32 a 104 °F (0 a 40 °C) para a cabeça da bomba.
3. O que é a resistência aos produtos químicos?
Depende do estilo de tubagem (ver Base de dados de compatibilidade de tubagem e produtos químicos).
4. O que determina a duração da tubagem?
Muitos fatores têm efeito sobre a duração da tubagem. A velocidade de bombeamento e a pressão do sistema, o material da tubagem e a compatibilidade química, a abrasão do líquido (meios) que é bombeado, a temperatura do fluido e mesmo o ambiente onde a bomba está têm efeito. Visite o nosso guia de tubagem STAMP para o processo de recomendação passo a passo seguido pela nossa equipa de aplicações.
5. Que formulação de tubagem proporciona maior vida útil?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silicone, C-FLEX** e Viton***, por essa ordem.
6. Como é que a velocidade da bomba afeta a duração da tubagem?
A duração da tubagem é inversamente proporcional à velocidade da bomba. A velocidade mínima permite a máxima duração.
7. A tubagem é compatível para aplicações alimentares e estéreis?
Sim. Algumas formulações de tubagem satisfazem as especificações NSF e os requisitos FDA e USDA relativamente ao manuseamento com alimentos. Muitas podem ser esterilizadas.
8. A tubagem é difícil de substituir?
Não, é muito fácil substituir um tubo. As cabeças da bomba EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, elevado desempenho, cartucho e RAPID-LOAD® facilitam e aceleram as mudanças de tubagem. Com a cabeça da bomba padrão, a tubagem é fácil de mudar, usando a chave de carregamento fornecida.
Unidades
1. Porque razão as cabeças das bombas estão disponíveis sem unidades nos grupos de bombas L/S, I/P e B/T?
O conceito modular permite-lhe personalizar o seu sistema para a máxima flexibilidade.
2. Pode ser usada mais de uma cabeça da bomba com uma única unidade?
Sim. Pode empilhar a quantidade que quiser (normalmente dois a quatro), combinando como entender usando as cabeças padrão ou EASY-LOAD até ao binário máximo da unidade.
3. Os sistemas de unidades são diferentes dos que são apresentados no catálogo geral disponível?
Sim. O nosso Departamento de Engenharia pode personalizar, projetar ou modificar uma unidade ou embalagem de acordo com as suas especificações relativamente à quantidade de compras e aplicações OEM.
* Norprene, PharMed®, Tygon—Marca Comercial Registada Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX—Marca Comercial Registada Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®—Marca Comercial Registada da Chemours Company.
Masterflex®: incomparável na nossa indústria
Encontre todas as respostas para as suas perguntas sobre bombas, tubagem, fluido e tudo o mais de que o seu laboratório necessita. Contacte-nos com quaisquer perguntas ou para efetuar uma encomenda.