Espectroscopia UV/VIS
A análise UV/Vis com um espectrofotómetro pode exigir diferentes tipos de produtos químicos. Primeiro é desenvolvido um grau específico de solventes para evitar impurezas óticas da sua amostra. Em segundo lugar, o espectrofotómetro tem de ser calibrado recorrendo a kits padrão UV/Vis. Em terceiro lugar, os kits de soluções de referência coloridas podem poupar-lhe tempo quando decidir preparar você mesmo as soluções de referência.
Categorias do produto
Solventes para espectroscopia UV/Vis
Solventes de elevada pureza, concebidos especialmente para aplicações de espectroscopia, que exigem a mais elevada pureza espectral.
Padrões UV/VIS
Tenha a certeza dos seus resultados com a nossa gama completa para calibrar espectrofotómetros para controlo de absorbância, potência de resolução, luz difusa e precisão do comprimento de onda.
Soluções de padrões coloridos
Sobretudo na indústria petroquímica, podemos propor uma gama completa de soluções "prontas a usar" para usar como padrões de controlo de qualidade e/ou de calibração de acordo com ASTM, Saybolt, Platina-cobalto e a Farmacopeia Europeia (Ph Eur)
Padrões de cor em kits
Estas soluções são desenvolvidas e produzidas de acordo com o capítulo 2.2.2. “Grau de coloração dos líquidos” da Farmacopeia Europeia.
Perguntas frequentes
Estão disponíveis diferentes padrões em ampolas fornecidos em kits com um Certificado de Análise completo, para verificar
parâmetros, como:
- Controlo de absorbância
- Ensaio de luz difusa
- Ensaio da potência de resolução
- Ensaio de comprimento de onda