X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.
X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.
Categorias do produto
Aditivos para fusão
Os aditivos como o brometo de lítio e iodeto de potássio, por exemplo, agem como agentes de libertação que ajudam a evitar que os vidros de borato colem ao material de platina.
Reagentes para fusão
Fluxos Spectromelt® para preparação de amostra de fusão. A Merck tem boratos de lítio, Spectromelt® A e boratos de sódio, Spectromelt® B10.
Reagentes para moer e fazer pastilhas.
A série Spectromelt® -C foi especialmente desenvolvida como auxiliar de moer e fazer pastilhas. Na preparação automatizada de amostras em pó, a velocidade da análise é um fator importante.