GC
Em GC, a preparação da amostra é crucial para uma análise de sucesso. A VWR oferece uma ampla gama de produtos químicos para a preparação de amostras para GC, tais como solventes headspace, análises de vestígios de pesticidas e substâncias orgânicas, aplicações MOSH/MOAH, etc.
Categorias do produto
Solventes para aplicações especiais GC
Solventes de alta pureza para uso em GC combinados com a determinação espectrométrica de massa, oferecem uma linha de base clara e uma razão mín. sinal-para-ruído que leva a resultados de análises fiáveis e reprodutíveis
Solventes para análise de vestígios e pesticidas
Com vista à cromatografia gasosa e, em especial, à análise de pesticidas, disponibilizamos uma vasta gama de solventes com uma concentração muito reduzida de compostos halogenados e outros compostos orgânicos para prevenir a contaminação de amostras.
Solventes para aplicações MOSH/MOAH
Os nossos solventes foram concebidos e testados especificamente para a análise de hidrocarbonetos saturados de óleo mineral (MOSH) e hidrocarbonetos aromáticos de óleo mineral (MOAH).
Solventes headspace
A nossa linha de solventes GC-HS inclui os solventes orgânicos mais comumente usados com transmissões de UV altas que são adequadas à análise de solventes residuais conforme descrito pelos métodos ICH, USP e PH EUR
Padrões de referência secundários para cromatografia gasosa (CG)
Vasta gama de padrões de referência secundários de GC para várias aplicações analíticas e cromatográficas.
Padrões Supelco e CRMs
Padrões e materiais de referência Supelco® da Merck
Perguntas frequentes
Os solventes típicos são hexano e iso-octano. Podem ser usados solventes mais polares, como o acetonitrilo e o tolueno, mas provavelmente tem de investir mais tempo no desenvolvimento do método de injeção com estes solventes. Outra influência é também o pré-tratamento de amostras, p. ex. em que solvente o seu extrato vai acabar depois do último passo do procedimento de preparação.
Quando está a ser desenvolvido um método GC-HS, são otimizados os parâmetros, como o solvente da amostra, a temperatura e o tempo de extração, o volume da amostra e headspace. Uma vez que a composição e a pureza dos solventes da amostra têm um impacto significativo na recuperação e na qualidade de um cromatograma, desenvolvemos solventes especificamente para aplicações de GC-HS. A respetiva pureza e especificações de manuseamento satisfazem os requisitos da Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.). Esta nova linha de solventes GC-HS inclui muitos solventes orgânicos comuns, tais como dimetilsulfóxido (DMSO), dimetilformamida (DMF), dimetilacetamida (DMAC) e N metilpirrolidona-2.
A determinação de dioxinas nos alimentos é maioritariamente feito por GC-MS recorrendo a diclorometano, n-hexano ou tolueno para a preparação de amostras. Nós temos estes solventes num elevado grau de pureza da Merck UniSolv® ou da VWR Chemicals SUPRA TRACE. Graças às suas altas especificações, estes graus são perfeitos para a análise de dioxinas por GC-MS.
Depende dos pesticidas que quer analisar e também da matriz a partir da qual os pesticidas estão a ser extraídos. O acetato de etilo ou o acetonitrilo podem ser solventes bons para esse efeito. Os métodos QuEChERS geralmente modificados preferem usar EA ou ACN. Estes solventes podem extrair a maior parte dos pesticidas presentes numa matriz, mas algumas matrizes ainda precisam de uma abordagem diferente. Esteja atento ao acetonitrilo em QuEChERS porque esse solvente não é realmente compatível com alguns compostos. Nesses casos, é preferível usar um solvente polar com troca de solvente para diclorometano ou hexano. A seleção de solventes também depende de muitos fatores, como a solubilidade e polaridade. Graças às elevadas temperaturas usadas em GC-MS, o vapor gerado pelo solvente depois da injeção de uma amostra também tem um papel importante.
Literatura
Recursos adicionais
Cromatografia gasosa
Procura colunas ou consumíveis para GC? Consulte em baixo a nossa ampla gama para a cromatografia gasosa: