HPLC
A escolha dos produtos químicos é crucial para o processo cromatográfico, descubra a nossa extensa gama de reagentes. Também necessita de colunas, instrumentos ou outros consumíveis?
Categorias de produto
Solventes para HPLC
Em HPLC modo gradiente fase reversa, os “picos fantasmas” são um problema real. A qualidade da sua fase móvel e reprodutibilidade de lote para lote são os parâmetros-chave para evitar estes picos indesejáveis.
Solventes LC-MS
Os métodos LC-MS estão a melhorar para oferecer uma melhor sensibilidade e atender às necessidades de hoje. A qualidade do solvente é essencial com um baixo nível de fundo iónico, baixo teor de metal alcalino, adequado a ULC, UPLC e UHPLC.
Aditivos e tampões LC-MS
Os aditivos LC-MS são comumente adicionados à fase móvel ou introduzidos pós-coluna antes da interface para influenciar a ionização do analito. Gama de tampões disponíveis para melhorar a sua separação em HPLC.
Misturas LC-MS
As soluções de fase móvel LC-MS mais comummente pré-combinadas, preparadas com componentes de precisão e de altíssima qualidade, minimizam o ruído da linha de base. Aumente a sua garantia de qualidade, recorrendo a misturas pré-combinadas.
Reagentes de par iónico para HPLC
Para a eluição gradiente de HPLC foram adicionados novos reagentes de par iónico, que apresentam uma extinção mínima na região UV baixa e excelente transparência até 200 nm.
Solventes HPLC em frascos de alumínio
A segurança é essencial, descubra a nossa gama completa de solventes HPLC embalados em frascos de alumínio e evite frascos partidos no seu laboratório.
Solventes para HPLC em tambores de aço inoxidável reciclável
Gama completa de solventes HPLC em tambores recicláveis de aço inoxidável para melhorar a segurança limitar a potencial contaminação e o desperdício.
Solventes para cromatografia preparativa
Diferentes graus e embalagens adaptados aos requisitos da HPLC preparativa para facilitar scale-up de separações analíticas para preparativas. Estes solventes têm um resíduo de evap. muito reduzido (<1 mg/l), baixo teor água e elev. pureza.
Padrões Supelco e CRMs
Padrões e materiais de referência Supelco® da Merck
Perguntas frequentes
Pode adicionar aditivos, tais como o ácido trifluoroacético ou fórmico para melhorar a resolução. Está disponível uma gama completa de aditivos LC-MS de alta pureza em frascos e ampolas.
Os reagentes de par iónico baseiam-se na adição de compostos iónicos à fase móvel para promover a formação de pares de iões com analitos carregados. Estes reagentes são compreendidos por uma cadeia de alcali com um terminal ionizável. Quando usado com fases HPLC hidrofóbicas no modo de fase invertida, os reagentes de pares de iões podem ser usados para aumentar seletivamente a retenção de analitos carregados.
- Transição da amostra a partir de um sistema de auto-amostragem para um instrumento, especialmente quando as impurezas são absorvidas para as superfícies interior e exterior da agulha imergida no frasco
- Se uma impureza na amostra tiver o mesmo comprimento de onda da absorção do composto de interesse
- A água usada na fase móvel não é suficientemente pura ou fresca
- Antiga fase móvel
- Tampões aditivos de fraca qualidade adicionados na fase móvel
- Ftalatos ou aditivos plásticos contidos nos recipientes de plástico usados durante a preparação da fase móvel
- Tente usar solventes pré-misturados
- Use eluantes frescos com sais
- Filtre os seus solventes HPLC
- Use água de alta qualidade (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) ou água de grau de gradiente
- Use tampões e sais de boa qualidade
- Controle a limpeza do material de vidro
Quando as amostras contêm compostos ionizáveis, o pH de fase móvel pode ser uma das mais importantes variáveis no controlo da retenção numa separação de fase inversa RP-HPLC. No entanto, se não for devidamente controlado, o pH pode ser uma fonte de muitos problemas. Uma vez que a maioria dos compostos analisados por RP HPLC contém um ou mais grupos funcionais acídicos ou básicos, a maior parte das fases móveis requerem um controlo do pH. Por isso, os tampões são amplamente usados.
Literatura
Recursos adicionais
cromatografia_soluções
Explore a gama completa de soluções de cromatografia e as notas de aplicação sobre o nosso microsite de cromatografia