Pontas robóticas J.T.Baker®
Carousel
Pontas e placas robóticas J.T.Baker®
As pontas e placas robóticas premium J.T.Baker® são acessórios utilizados para o manuseamento automático de líquidos. Estes acessórios foram concebidos para serem utilizados com as estações de trabalho robóticas mais populares. As pontas robóticas estão sujeitas a uma tolerância mais apertada do que as pontas de pipetas portáteis. Podem também trazer mais eficiência e menos custos ao serem utilizadas como acessório em plataformas automáticas. As pontas e placas J.T.Baker® podem também oferecer uma maior eficiência e custos mais baixos a um laboratório, já que a árdua tarefa de pipetagem de líquidos é delegada a um módulo robótico.
Obter o livro branco "Qualidade e precisão em cada passo"Pontas robóticas com marcação IVD J.T.Baker®
Uma seleção de pontas robóticas J.T:Baker® relevantes para aplicações de diagnóstico “in-vitro” humano e indicadas para utilização em plataformas robóticas populares, disponível com marcação CE-IVD!
NOVO - pontas robóticas J.T.Baker® tipo HT 2
As pontas robóticas J.T.Baker® tipo HT 2 são adequadas para instrumentos robóticos terceiros como Hamilton Microstar, Nimbus e muito mais, usando a cabeça de pipetagem CO-RE ou CO-RE II da Hamilton.
Resultados de precisão. Menos períodos de inatividade.
Concebidas segundo os mais elevados padrões de produção, as nossas pontas robóticas J.T.Baker conseguem dosear mesmo pequenos volumes com elevada precisão e sem contaminação. Agora disponíveis para encomenda, em diversos tamanhos, estas pontas são adequadas para algumas das estações de trabalho robóticas mais populares.
Adequadas para uma vasta gama de aplicações, as pontas e placas condutoras e transparentes da J.T.Baker merecem a confiança de muitos laboratórios de ciências da vida e de diagnóstico em todo o mundo, e podem ser fácil e convenientemente fornecidas a nível mundial através do canal de comércio eletrónico, líder de mercado, da Avantor, vwr.com.
Características das pontas robóticas J.T. Baker incluem:
A J.T. Baker é uma marca líder de pontas robóticas fornecidas pela Avantor. Algumas das principais características incluem:
A capacidade de dosagem com alta precisão e sem contaminaçãoAdequação para uso com as estações de trabalho robóticas de terceiros mais populares
Engenharia alinhada com os mais altos padrões de produção
Versatilidade - pode ser usada com uma ampla gama de aplicações
As pontas robóticas podem ser usadas para uma grande variedade de aplicações e são um componente fundamental em muitos laboratórios de ciências da vida e de diagnóstico em todo um mundo. A Avantor pode fornecer encomendas e entregas globais cómodas das pontas robóticas que o seu laboratório precisa.
-
Solicite uma amostra grátis
Teste o desempenho das nossas pontas J.T.Baker nos seus sistemas robóticos de colheita de amostras. Escolha a partir de uma seleção de pontas com ou sem filtro, concebidas para funcionar em várias plataformas.
-
Livro branco "Qualidade e precisão em cada passo"
Saiba pelo que passam as pontas robóticas J.T.Baker, desde o design inicial a um processo de fabrico com controlos rigorosos e completamente automático para garantir a qualidade e precisão de cada ponta que criamos.
-
Vídeo a jornada de uma ponta
Veja como o fabrico automático avançado, os rigorosos processos de controlo de qualidade e a inspeção por vídeo a alta velocidade se combinam para permitir a produção de milhões de pontas robóticas J.T.Baker por mês.
Produtos destacados
Pontas robóticas condutoras J.T.Baker®
As pontas robóticas condutoras J.T.Baker permitem a amostragem mesmo de pequenos volumes de líquido com elevada precisão e sem contaminação. A condutividade permite que o sistema robótico detete e siga o nível de líquido, garantindo uma imersão mínima na amostra.
- Fabricadas sob condições de sala limpa (sala limpa de classe 8)
- Controlo de qualidade topo de gama
- Ideais para análises de alto rendimento
- Tabuleiros com código de barras para identificação automática (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Disponíveis com ou sem filtro
Microplacas J.T.Baker
Fabricadas sob os mais rigorosos procedimentos de controlo de qualidade e nas mesmas instalações onde são produzidas as pontas robóticas J.T.Baker, as microplacas J.T.Baker permitem aos clínicos e investigadores obter de uma única fonte os consumíveis de laboratório necessários para os seus sistemas robóticos de recolha de amostras líquidas.
- A maioria das placas estão em conformidade com a norma ANSI/SLAS 1-2004 para dimensões de microplacas
- A estanqueidade dos poços permite uma amostragem eficiente e de alta velocidade
- Plásticos de alta qualidade, testados e verificados, livres de contaminações biológicas cruzadas
- A codificação alfanumérica permite que as amostras sejam claramente atribuídas e identificadas
- Placas e vedantes concebidos para um encaixe preciso
NOVO - pontas robóticas J.T.Baker® tipo HT 2
As pontas robóticas J.T.Baker® tipo HT 2 são adequadas para instrumentos robóticos terceiros como Hamilton Microstar, Nimbus e muito mais, usando a cabeça de pipetagem CO-RE ou CO-RE II da Hamilton.
Compre jáExplore todos os nossos consumíveis robóticos J.T.Baker
Descubra como os nossos produtos de elevada qualidade J.T.Baker para sistemas robóticos de colheita de amostras podem ajudar a melhorar as suas operações de análise e diagnóstico.
Ver todos os produtos
Livro branco "Qualidade e precisão em cada passo"
Mais info Livro branco "Qualidade e precisão em cada passo"
Brochura sobre consumíveis robóticos J.T.Baker
Mais info Brochura sobre consumíveis robóticos J.T.Baker
Mais de um século de qualidade
Durante mais de um século, clientes em todo o mundo confiaram nos produtos premium da J.T. Baker, com desempenho otimizado e comprovado, para satisfazerem as necessidades exigentes de uma vasta gama de aplicações de investigação e fabrico.
Concebidas para diminuir períodos de inatividade
Com base em décadas de experiência e inovação da nossa equipa de produção, sediada na Alemanha, as pontas robóticas J.T.Baker, mais rectas e com baixo coeficiente de variação reduzem as quebras e rejeição das pontas. Ajudam a maximizar a utilização de ferramentas robóticas e a minimizar períodos de inatividade.
Fabrico com certificação ISO
A nossa qualidade possui certificação ISO: a nossa unidade de produção está certificada de acordo com a ISO 9001; estamos certificados com a ISO 13485:2016 para a produção de dispositivos médicos e de diagnóstico in vitro (IVD), e o nosso processo de fabrico cumpre os requisitos do sistema de gestão energética ISO 50001:2011, para processos de fabrico mais sustentáveis e responsáveis.
Pureza testada por entidades independentes
Todos os lotes de pontas são testados de acordo com rigorosos procedimentos de qualidade, para assegurar que estão isentos de contaminantes, e são testados por entidades independentes e certificados isentos de DNase, RNase, ATP e pirogénios.
Automação completa das salas limpas
As pontas robóticas J.T.Baker são, literalmente, intocadas por mãos humanas até que a sua embalagem seja aberta: a nossa linha de produção totalmente automatizada funciona em condições de sala limpa, para fornecer pontas que satisfazem as especificações mais rigorosas em termos de compatibilidade e limpeza. As nossas unidades de produção com uma tecnologia de fabrico topo de gama produzem algumas das pontas de maior precisão no mercado.
O que são pontas robóticas?
A automatização dos procedimentos dos laboratórios, bem como a maior individualização dos ciclos de processos automatizados, exigem descartáveis precisos. As pontas de pipeta robóticas são usadas em laboratórios que utilizam plataformas automáticas para o processamento de líquidos. Uma ponta robótica é usada como acessório num sistema robótico para aspiração automática e dispensação de líquidos.
Especialmente ao trabalhar com amostras perigosas/infecciosas, as estações de trabalho robóticas permitem o manuseamento seguro de líquidos sem que o técnico de laboratório entre em contacto direto com a amostra. Além disso, os sistemas automatizados ajudam a fornecer resultados reprodutíveis mesmo em aplicações de alto rendimento.
As pontas de pipeta robóticas são projetadas de acordo com o requisito de manusear mesmo os mais pequenos volumes de amostras que precisem de ser analisados de forma rápida e eficiente. As pontas robóticas também estão disponíveis em versões filtradas e sem filtração.
As pontas robóticas são usadas quando os líquidos em volumes precisos são necessários repetidamente, tornando a pipetagem manual tediosa e impraticável. A pipetagem robótica pode economizar tempo e dinheiro num laboratório ao delegar a tarefa demorada de pipetar líquidos a um módulo robótico e, ao mesmo tempo, fornecer a melhor solução quando se trata de pureza e precisão.
Se as pontas robóticas forem condutivas, contêm um material eletricamente condutivo, que permite detetar o nível de líquido num recipiente, garantindo a transferência de líquidos consistente e precisa.
O que são placas robóticas?
As placas robóticas (ou de poços múltiplos) são usadas frequentemente com sistemas robóticos para aumentar significativamente o rendimento de ensaios, poupando tempo e recursos.
As placas robóticas ajudam a analisar amostras e produtos químicos em poços miniatura e permitem que os utilizadores observem cada condição após períodos de exposição, tipicamente de horas ou dias.
As placas de poços múltiplos tornaram-se um ativo obrigatório dos laboratórios modernos e são usadas numa grande variedade de aplicações. As placas de poços múltiplos são usadas regularmente para o crescimento de culturas de bactérias, fungos e linhagens de células de mamíferos - bem como para testes analíticos e bioquímicos.
Pontas robóticas J.T.Baker
As pontas robóticas condutoras J.T.Baker permitem a amostragem mesmo de pequenos volumes de líquido com elevada precisão e sem contaminação. A condutividade permite que o sistema robótico detete e siga o nível de líquido, garantindo uma imersão mínima na amostra.
- Fabricadas sob condições de sala limpa (sala limpa de classe 8)
- Controlo de qualidade topo de gama
- Ideal para análise de alto rendimento
- Tabuleiros com código de barras para identificação automática (pontas J.T.Baker do tipo HT CO-RE e MP)
- Disponíveis com ou sem filtro
J.T. Placas de poços múltiplos Baker
Fabricadas de acordo com procedimentos de controlo da qualidade rigorosos, nas mesmas instalações onde são produzidas as pontas robóticas J.T.Baker, as placas de poços múltiplos J.T.Baker facilitam aos cientistas e investigadores a aquisição dos consumíveis de laboratório de que precisam para os seus sistemas robóticos de colheita de amostras líquidas a partir de uma única fonte.
- A maioria das placas estão em conformidade com o padrão ANSI/SLAS 1-2004 para dimensões de microplacas
- A estanqueidade dos poços permite uma colheita de amostras eficiente e de alta velocidade
- Plásticos de alta qualidade, testados e verificados, livres de contaminações biológicas cruzadas
- A codificação alfanumérica permite que as amostras sejam claramente atribuídas e identificadas
- Placas e vedantes concebidos para que encaixem com precisão
Explore todos os consumíveis robóticos J.T.Baker
Descubra como os produtos de elevada qualidade J.T.Baker para sistemas robóticos de amostras - disponíveis através da Avantor - podem ajudar a melhorar as suas operações de análise e diagnóstico.
Mais de um século de qualidade
Durante mais de um século, clientes em todo o mundo confiaram nos produtos premium, de desempenho otimizado e testados para aplicações, da marca J.T.Baker, para satisfazerem as necessidades exigentes de uma vasta gama de aplicações de investigação e fabrico.
Concebidas para diminuir períodos de inatividade
Com base em décadas de experiência e inovação da nossa equipa de produção, sediada na Alemanha, as pontas robóticas J.T.Baker ajudam a maximizar a utilização de ferramentas robóticas e a minimizar períodos de inatividade, com uma ponta mais direita e um coeficiente de variação menor, que reduz a quebra e a rejeição de pontas.
Produção com certificação ISO
Somos certificados de acordo com a ISO 9001 e ISO 13485 para a produção de produtos de uso clínico e IVD.
Pureza testada por entidades independentes
As pontas de blister são testadas de acordo com procedimentos de qualidade rigorosos, para assegurar que estão isentas de contaminantes e são testadas por entidades independentes e certificadamente isentos de ADN, DNase, RNase e inibidores de PCR.