Teste de dissolução
A preparação de meios de dissolução pode ser uma tarefa demorada quando feita manualmente. Os meios de dissolução concentrados DILUT-IT™ da J.T.Baker® são concentrados pré-misturados que reduzem a quantidade de tempo e custos necessários para os preparar. Ao mesmo tempo melhora a qualidade e consistência dos meios produzidos, reduzindo o reprocessamento e simplificando a tarefa de conformidade regulamentar.
Categorias do produto
Meios de dissolução concentrados
A marca J.T.Baker® DILUT-IT™ é pré-pesada e apenas é necessário adicionar água purificada para criar um meio de dissolução pronto a utilizar, reduzindo o tempo médio de preparação em mais de 75%.
Perguntas frequentes
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ são concentrados pré-misturados que reduzem significativamente a quantidade de tempo e custo necessários para preparar meios de dissolução, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade e a consistência dos meios produzidos, reduzindo o reprocessamento e simplificando a tarefa de conformidade com os regulamentos.
Basta verter o concentrado pré-misturado para uma câmara de mistura e adicionar água purificada para diluir ao volume apropriado, dependendo da quantidade de meios exigidos (6 L, 25 L ou 50 L).
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ devem ser misturados com água purificada durante aproximadamente 5 minutos. Este tempo de mistura é mais curto do que os tradicionais processos de mistura de meios de dissolução internos, melhorando a produtividade no laboratório.
Tal como os meios de dissolução preparados em laboratório, J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ devem ser usados no espaço de 24 horas de mistura.
- 230,8 mL de J.T.Baker® O concentrado de meios de dissolução DILUT-IT™ produz 6 L de meios de solução diluída.
- 400 mL de J.T.Baker® O concentrado de meios SLS 0.50% DILUT-IT™ produz 6 L de meios de solução diluída;
- 961,5 mL de J.T.Baker® O concentrado de meios de dissolução DILUT-IT™ produz 25 L de meios de solução diluída.
- 1,9 L de J.T.Baker® O concentrado de meios de dissolução DILUT-IT™ produz 50 L de meios de solução diluída.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ são produzidos nas instalações registadas ISO da Avantor, garantindo uma consistência lote para lote, reprodutibilidade de resultados e medição de cada lote relativamente às especificações publicadas do produto.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ são produzidos recorrendo a matéria-prima de acordo com as diretrizes USP.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ são embalados para tolerâncias de enchimento rigorosas de ± 0,5% do volume de destino.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ eliminam a necessidade de guardar produtos químicos em excesso para a preparação interna demorada de soluções de dissolução.
- Usar J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ reduzem muito o tempo necessário para preparar meios internamente, poupando-se assim custos e melhorando a produtividade no laboratório.
- Menos requisitos em termos de espaço de armazenamento e os menores custos de frete fazem do J.T.Baker® DILUT-IT™ a escolha certa, em vez de usar tradicionais soluções de dissolução pré-misturadas em grandes recipientes e bidões volumosos.
- J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ são adequados a toda as aplicações que requerem o uso de meios de dissolução.
- Há tamanhos mais pequenos de embalagens para pesquisa e pequenas aplicações de lotes, enquanto os tamanhos maiores são ideais para usar em departamentos de Controlo de Qualidade.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ devem ser guardados à temperatura ambiente.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ podem ser usados mesmo se estiverem congelados. Basta deixar os meios descongelarem à temperatura ambiente e usá-los normalmente, quando voltarem completamente ao estado líquido.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ são embalados em frascos de polietileno de alta densidade (HDPE) para melhor segurança.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ proporcionam uma maior produtividade e poupanças de custo para analistas/químicos de laboratório que realizam testes de dissolução, porque eliminam muitos dos passos demorados normalmente associados à preparação da solução.
As amostras estão disponíveis no tamanho 230,8 mL. Entre em contacto com o seu distribuidor local ou representante de vendas para pedir uma amostra.
J.T.Baker® Os concentrados de meios de dissolução DILUT-IT™ são disponibilizados em configurações de embalagens convenientes e requerem pouco espaço de armazenamento. O tamanho 230,8 mL e os tamanhos 400 mL de SLS 0,50% estão disponíveis em caixas de 12, enquanto os concentrados de tamanhos maiores (961,5 mL e 1,9 L) estão disponíveis em caixas de 6.