Cromatografia líquida (HPLC e UHPLC) - Analítica
A cromatografia líquida de elevado desempenho (HPLC) e cromatografia líquida de ultra elevado desempenho (UHPLC) são das técnicas mais amplamente usadas na química e ciências da vida.
Avantor equipamentos e produtos para cromatografia líquida analítica
Seleção de colunas
Necessita da coluna de HPLC ou CG adequada ao seu método. Existem muitas opções. Ajudamo-lo a selecionar a opção certa para a sua aplicação.
Fases móveis e Modificadores de Fases
Pode escolher os melhores solventes de HPLC para o seu laboratório entre as centenas de ofertas da Avantor. Obtenha as marcas e produtos que prefere através de um fornecedor em quem confia.
Vials
Não importa que tipo de vials precisa, a Avantor pode ajudar. Temos dezenas de vials de diferentes tamanhos, formas e acabamentos para ajudar a garantir a compatibilidade química. Descubra a nossa oferta para satisfazer as suas necessidades
Capilares, Fittings e Acessórios
Otimize o fluxo no seu laboratório de cromatografia com a sua escolha de capilares, fittings e conectores. Veja o que Avantor tem para oferecer.
Instrumentação - (U)HPLC
Descubra o instrumento LC ideal para as suas necessidades. A nossa gama (U)HPLC é concebida para simplicidade e fiabilidade.
Analisador de aminoácidos
Descubra o novo Analisador de aminoácidos: 30% mais pequeno, otimizado na reação de ninidrina. Ideal para análise de hidrolisados de proteína (PH) e fluidos fisiológicos (PF).
Detetores dedicados
Melhore a sua análise com uma ampla gama de detetores de LC, como os ELSDs (detetores evaporativos de dispersão de luz).
Avantor® - Especialistas em cromatografia
Necessita de informações técnicas ou de aconselhamento?
Dispomos de especialistas e informações técnicas à distância de uma chamada ou de um e-mail.
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.