Análise e deteção de vestígios metálicos
Na análise de metais, são reunidas provas elementares a partir dos mais ínfimos vestígios nas gamas ppm, ppb e ppt, com instrumentos inovadores como AAS, ICP-OES ou, mais recentemente, ICP-MS.
Ao invés de apenas observar, hoje em dia, os detetives de laboratório raramente podem analisar uma amostra diretamente sem um pré-tratamento adequado. A amostra tem de ser, em primeiro lugar, habilmente dissolvida, digerida ou fundida. Todos os reagentes auxiliares utilizados têm de executar essas tarefas, mas ser invisíveis de forma eficaz na análise final.
Os padrões e reagentes VWR Chemicals e J.T.Baker® são produzidos especificamente para não interferirem no resultado final e assim sejam resolvidos até os casos mais desconcertantes.
- Produtos químicos para a preparação de amostras para análises vestigiais
- Padrões para calibração
- Equipamento para análises vestigiais
- Documentos relacionados para a deteção de vestígios metálicos
Produtos químicos para a preparação de amostras
Alta pureza e ácidos ultrapuros
Uma gama completa de ácidos de elevada pureza com os máximos níveis de contaminantes permitidos em ppb e ppt, essenciais para as aplicações de análise de ultravestígios.
Ácidos ARISTAR® para a análise de vestígios
Esta gama de ácidos de elevada pureza é essencial na preparação de amostras para a análise de vestígios metálicos, com os níveis máximos de contaminantes permitidos em ppm e ppb
Fluxos para XRF
Utilizados para a análise de rochas, metais, cerâmicas e cimentos. A digestão por fluxo é um passo de preparação de amostras comum para XRF.
Determinação de mercúrio
O mercúrio é um dos metais pesados mais tóxicos e venenosos no ambiente. A sua determinação, normalmente feita por AAS, é comum em setores tais como as indústrias alimentar, ambiental e farmacêutica.
Ácidos analíticos
A VWR Chemicals e a Merck oferecem reagentes, incluindo ácidos, cáusticos e sais, adequados para muitas aplicações inorgânicas e analíticas. As especificações garantem limites máximos de impureza permitidos e uma disponibilidade de stock de 99%.
Álcalis e cáusticos analíticos
Alcalis da VWR Chemicals e Merck para muitas aplicações inorgânicas e analíticas.
Alcalis da VWR Chemicals para muitas aplicações inorgânicas e analíticas.
Sais analíticos
Os sais analíticos são fabricados em condições rigorosamente controladas, principalmente na Europa.
Sais Supelco® Suprapur
Sais inorgânicos de alta pureza para preparação de amostras, produzidos em condições rigorosas em áreas de salas limpas.
Padrões para calibração
Padrões AAS, 1000 mg/l
Gama completa de 66 padrões para AAS a 1000 mg/l, disponível em embalagens de 100 e 500 ml, rastreável de acordo com os padrões NIST e fornecidos com certificado de análise (CoA)
Padrões ICP e ICP-MS
Gama completa de padrões a 10, 1000 e 10 000 mg/l, disponível em embalagens de 100 e 500 ml, rastreável de acordo com os padrões NIST e fornecidos com certificado de análise
Soluções multi elementos para ICP e ICP-MS
Gama completa de soluções multi elementos para utilizar como padrão interno ou para calibração de equipamentos, rastreável de acordo com os padrões NIST e fornecidas com certificado de análise.
Soluções padrão multi elementos customizadas
A VWR, em parceria com a CPAchem, oferece um serviço personalizado, defina os seus próprios componentes adaptando o padrão à sua aplicação específica.
Padrões de cromatografia iónica
Gama ampla composta por 54 elementos a 1000 mg/l para aplicações nas indústrias alimentar e de bebidas, ambiental, farmacêutica, das ciências da vida e muito mais.
Padrões Supelco® ICP,AAS e IC
Para os laboratórios de ensaios acreditados, a utilização de Materiais de referência certificados (CRM) para calibração é exigida pela norma ISO/IEC 17025.
Equipamento para análises de vestígios
Purificação da água
Os sistemas de purificação da água da VWR® garantem um fornecimento de água pura...
Homogeneizadores
Homogeneizadores e trituradores para a preparação de amostras...
Agitadores
Agitadores suspensos, com agitação e magnéticos mais barras agitadoras e acessórios...
Balanças
Balanças micro, analíticas, de precisão e de determinação do teor de humidade...
Dispensadores para frascos
Dispensação precisa para frascos de reagente e buretas para frascos de titulação...
What is Atomic Spectroscopy?
Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.