Determinação de nitrogénio
O método Kjeldahl é usado para determinar o teor de nitrogénio de uma amostra. Na análise, a amostra é digerida com um ácido forte e o nitrogénio livre reage para formar sulfato de amónio.
São adicionados catalisadores (pastilhas) para acelerar este processo. O próximo passo é a destilação seguida por uma titulação. São necessários vários produtos químicos neste processo. Desde ácidos para a digestão, passando pelas soluções volumétricas e indicadores para a titulação final.
Categorias do produto
Reagentes para o método Kjeldahl para determinação de nitrogénio.
Uma gama completa de reagentes para o método Kjeldahl, pronto a usar para evitar potenciais acidentes durante a preparação.
Catalisadores de Kjeldah para a determinação de nitrogénio
Uma vasta e ampla gama de pastilhas prontas a usar para dar resposta aos requisitos ideais da fase de decomposição do ácido sulfúrico.
Perguntas frequentes
O método Kjeldahl é usado para a determinação quantitativa de nitrogénio contido em substâncias orgânicas mais o nitrogénio contido nos compostos inorgânicos de amoníaco e amónio (NH3/NH4+) em todos os tipos de amostras alimentares ou ambientais, tais como:
- Carne e produtos derivados, tais como salsichas
- Grão e farinha
- Cacau
- Leite e produtos derivados (queijo e leite em pó)
- Solo
- Água (desperdício e bebida) ou efluentes...