Novidades
Nova gama de luvas descartáveis em nitrilo e látex
Luvas que cumprem os rigorosos padrões de qualidade da Avantor e todos os requisitos críticos do mercado e regulamentares
História de sucesso da VWR
A VWR, parte da Avantor, ajudou uma empresa internacional a baixar as suas taxas de acidentes e a poupar dinheiro através da padronização ao longo dos diferentes locais.
Avantor e 3M
A trabalhar em conjunto para ajudar a Indústria Farmacêutica a standardizar, consolidar e impulsionar eficiências e reduzir o custo total de propriedade. Ver o vídeo.
Luvas descartáveis Microflex® 93-260 duplamente revestidas com nitrilo e neopreno
Luvas descartáveis mais finas, com compostos sintéticos e resistentes a produtos químicos
Proteção ocular SecureFit™ 600, para uma melhor visão e conforto
Sinta-se confortável com as mudanças!
Os óculos de proteção Uvex pheos CX2 apresentam um excelente desempenho
Adequados para a maioria das especialidades
O novo catálogo de soluções de segurança industrial da VWR já está disponível!
Peça o seu exemplar gratuito ou transfira facilmente o PDF
Fatos-macaco CHF5CB da VWR®
Não comprometa o conforto ou a segurança
Bloqueio e sinalização (LoTo)
Protege os trabalhadores contra os riscos causados por maquinaria em funcionamento ou pela eletricidade
EN374-3:2003 será substituída pela EN16523-1 no final do ano
Ambos os métodos são tecnicamente semelhantes, mas existem mudanças significativas nos requisitos. A lista de produtos químicos vai aumentar de 12 para 18 e no pictograma o símbolo do copo será substituído por um Erlenmeyer (3 categorias).