EN374-3:2003 será substituída pela EN16523-1 no final do ano
Certeza à primeira vista.
Ambos os métodos são tecnicamente semelhantes, mas existem mudanças significativas nos requisitos. A lista de produtos químicos vai aumentar de 12 para 18 e no pictograma o símbolo do copo será substituído por um Erlenmeyer (3 categorias).
- Tipo C, nível de proteção simples – pelo menos, nível 1 contra 1 produto químico da lista
- Tipo B, nível de proteção médio – pelo menos, nível 2 contra 3 produtos químicos da lista
- Tipo A, nível de proteção elevado – pelo menos, nível 2 contra 6 produtos químicos da lista