Os óculos de proteção Uvex pheos CX2 apresentam um excelente desempenho
Adequados para a maioria das especialidades
Os novos uvex pheos CX2 ultrapassam todos os limites dos óculos mais vendidos da uvex. A proteção ocular e da zona das sobrancelhas X-tended com tecnologia de fundição injetada e componente suave proporciona uma proteção fiável contra a entrada de partículas e salpicos. A estrutura de quatro pontos garante que os óculos se adequam perfeitamente ao utilizador para proporcionarem uma proteção fiável. O design distinto e a forma das hastes laterais, juntamente com a inovadora tecnologia X-Twist, permite que os uvex pheos CX2 se adaptem às larguras de cabeça individuais fornecendo um ajuste confortável e antiderrapante. Os óculos de proteção uvex pheos CX2 alcançam um excelente desempenho a nível de proteção na vida profissional diária.
- Tecnologia X-Twist
- Resistentes a riscos e antiembaciantes
- Proteção ocular X-tended
- Facilmente dobráveis
- Ventilação perfeita
Anti-UV (5-2,5), lentes | Cor | Ref.ª | Preço | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
PC cinzento | Branco/preto | 111-2148E | |||
PC transparente | Preto/azul | 111-2149E | |||
PC transparente | Preto/cinzento | 111-2150E | |||
PC transparente | Vermelho/cinzento | 111-2151E | |||
PC transparente | Azul/cinzento | 111-2332E |