Luvas descartáveis Microflex® 93-260 duplamente revestidas com nitrilo e neopreno
Luvas descartáveis mais finas, com compostos sintéticos e resistentes a produtos químicos
  • Design com três camadas para maior proteção contra produtos químicos agressivos, incluindo ácidos, solventes e bases
  • Construção extremamente fina para uma maior sensibilidade tátil e destreza
  • Material extremamente macio e design ergonómico para um ajuste, sensação e flexibilidade extraordinários que permite uma utilização mais prolongada
  • Baixa taxa de orifícios aceitável (0,65 AQL) e extensão do punho para uma proteção fiável contra substâncias perigosas
  • A formulação e o processamento isentos de silicone garantem a proteção do produto