Purificação
Purificação
Como pode purificar a sua amostra utilizando a cromatografia líquida? Consoante a natureza da sua amostra e a pureza necessária, existem várias opções disponíveis, que vão desde a cromatografia instantânea básica à HPLC preparativa orientada para massas. Se tem amostras críticas para purificar, deixe-nos ajudá-lo a encontrar uma solução.
Páginas de produtos
Colunas de LC preparativa
Pretende efetuar o escalonamento da fase analítica para a fase preparativa ou está em dúvida quanto à fase de que necessita? Nós podemos ajudar.
Fases estacionárias em bulk
Podemos ajudá-lo a encontrar os enchimentos a granel adequados para a sua purificação específica. Seja resinas à base de polímeros ou uma fase à base de sílica, nós podemos ajudar.
Hardware para colunas HPLC preparativas
Se pretende efetuar o acondicionamento das suas próprias colunas para HPLC preparativa, dispomos de uma gama de opções de hardware de autoacondicionamento
Solventes para HPLC preparativa
A purificação é a última etapa de um processo. A seleção do solvente correto é importante para conseguir alcançar o melhor rendimento.
Instrumentação preparativa
Descubra a nossa gama de instrumentos LC preparativos Da configuração inovadora à modular, o que melhor se adequa à sua aplicação.
Instrumentos Flash
Descubra a nossa extensa gama de instrumentos para cromatografia Flash. Acelere a purificação com instrumentos de elevada qualidade.
Cromatografia flash
Consulte a nossa gama de cartuchos flash com uma grande variedade de seletividaddes.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.