Vials Stevanato Group EZ-fill® da DWK Life Sciences
Vials estéreis prontos a usar concebidos para acelerar o processo de desenvolvimento de fármacos e aumentar a flexibilidade operacional no enchimento assético.
Ideal para o processo de desenvolvimento de medicamentos, desde os testes de primeira linha até à comercialização, bem como para a produção de pequenos lotes.
Elimine o custo, tempo e complexidade associados à limpeza de partículas, despirogenização e esterilização através do uso de uma solução de vials pronta a usar (RTU).
Melhore a qualidade dos produtos e segurança dos pacientes com os vials RTU em embalagens secundárias que eliminam o contacto vidro-vidro.
Redução do tempo de comercialização através da utilização da plataforma de vials RTU mais amplamente adoptada no mundo, assegurando uma rápida escalabilidade desde a fase inicial de desenvolvimento até à produção comercial.
Acerca dos vials Stevanato Group EZ-fill®
- Isentos de partículas, despirogenizados e estéreis em cuvetes e tubos ou tabuleiros com divisórias
- Vials ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, e 20R fabricados a partir de borossilicato tipo 1, vidro de expansão 51, com embalagem europeia tipo “blowback”
- Embalagem secundária concebida para introdução direta em operações de enchimento assético e que evitam o contacto vidro-vidro para maior segurança dos pacientes e qualidade do produto
- Configurações em cuvetes concebidas para entrada direta em operações de enchimento flexível, robóticas e de enchimento combinado
- Configurações de tabuleiro adequadas para pequenos lotes e operações de enchimento em linha
- Plataforma RTU mais amplamente adoptada no mundo assegura a compatibilidade com diferentes processos de enchimento e acabamento, permitindo a adoção de linhas multi-produto
Porquê os vials Stevanato Group EZ-fill® ?
A embalagem principal pronta a usar permite acelerar a jornada de desenvolvimento de medicamentos, aumentando a flexibilidade operacional no enchimento assético e permitindo o progresso dos medicamentos e produtos biológicos personalizados.
Os vials Stevanato Group EZ-fill® ajudam a simplificar as operações eliminando etapas como a limpeza, despirogenização e esterilização, para que se possa concentrar nas principais competências do desenvolvimento e produção de medicamentos.
À escala laboratorial, as empresas podem confiar nos vials Stevanato Group EZ-fill® para aumentar a fiabilidade no processo de desenvolvimento e permitindo o acesso de qualidade à escala comercial ao custo da fase de desenvolvimento.
Os vials Stevanato Group EZ-fill® prontos a usar também são os mais adotados a nível mundial nas fases iniciais do desenvolvimento de medicamentos o que reduz o tempo, custo e complexidade da futura transição para a produção à escala comercial.
Webinar
Da linha de produção aos pacientes: saiba como os vials prontos a usar podem acelerar o processo de desenvolvimento de medicamentos.
Saiba mais