Titulação
A titulação é uma técnica que permite determinar a concentração precisa de qualquer substância. Para a colocar em prática, necessita de uma vasta gama de produtos que a VWR lhe pode fornecer, desde material de vidro clássico a tituladores automáticos, incluindo reagentes, equipamentos e acessórios.
Indicadores VWR Chemicals - para monitorizar as suas reações e titulações
As reações químicas e o estado das mesmas podem ser acompanhados de mudanças de cor dos indicadores. Temos uma gama completa de pH, metal, redox ou outros para aplicações especiais
Soluções volumétricas para titulação VWR Chemicals
Procura uma solução para o seu problema de LC analítico. Este pode ser a escolha do vial correto, o desenvolvimento do método ou a instalação de um laboratório.
Padrões de referência secundários para titulação VWR Chemicals
A gama VWR® de padrões de referência secundários oferece alta pureza e homogeneidade e são perfeitamente indicados para a verificação do fator para soluções volumétricas.
Titulação com produtos químicos e soluções Merck
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals e reagentes 3S. Todos os reagentes da Merck para tornar o seu processo de titulação mais eficiente.
Instrumentos para titulação
Desde modos manuais simples aos instrumentos automáticos mais complexos, a VWR pode ajudá-lo a encontrar o instrumento certo para a sua aplicação...
Aplicações
Medições de ácidos para óleos minerais, biodiesel e lubrificantes
O ácido no óleo de motor é um grande fator de corrosão, oxidação, nitração e aumento da viscosidade, que afetam o desempenho. Em último caso, são a causa principal de danos em equipamentos.
Soluções volumétricas para análise de açúcar
A titulação, desenvolvida há mais de 200 anos, é atualmente um dos métodos quantitativos mais comuns e essencial em todos os laboratórios de controlo modernos, sobretudo na análise do açúcar.
Perguntas frequentes
Existem quatro tipos de reações
- Titulação ácido-base
Os iões de hidrogénio são transferidos de ácido para base ou os iões de hidróxido de base para ácido, resultando na neutralização. Quanto mais forte for a base ou o ácido, mais bem definido se torna o ponto final da reação.
- Titulação por precipitação
Neste método, o componente a determinar é normalmente precipitado pelo agente de titulação, em forma de um componente insolúvel. O ponto final pode ser determinado pelo surgimento de uma solução transparente ou através da medição da condutividade
- Titulação por complexação
Aqui, os iões combinam-se com outros iões ou moléculas para formar complexos solúveis que apresentam pouca dissociação
- Titulação redox
Neste método, os eletrões são transferidos de agentes de redução para os agentes de oxidação
Podemos encontrar 3 tipos de titulação indireta
- Titulação por retorno
Um volume definido de solução reagente em excesso é adicionada à solução de amostra. Depois de a reação estar concluída, a solução de reagente sem reação é titulada com uma segunda solução de reagente
- Titulação indireta
A substância a determinar não reage diretamente com a solução reagente, mas indiretamente, por intermédio de uma reação estequiométrica com outra substância titulável
- Titulação de substituição
Neste método, é adicionada uma substância à amostra, e esta reage estequiometriamente, enquanto liberta um componente da substância adicionada. Este componente é, então, titulado diretamente.
Dada a sua versatilidade, as análises volumétricas podem ser utilizadas para determinar um grande número de componentes orgânicos e inorgânicos. A titulação é descrita com frequência para determinação do conteúdo de obras de padrão de referência, como as farmacopeias, referências DIN, ASTM ou métodos de análise de alimentos.
Este método é um dos métodos mais antigos e usados com maior frequência para análises quantitativas
- Baixo custo dos aparelhos
- Processos de trabalho simples
- Facilidade de automatização
- Análises rápidas
- Excelente reprodutibilidade
- Precisão dos resultados
Estão disponíveis 3 embalagens diferentes
- Ampolas Convol NORMADOSE
Estas soluções concentradas para a preparação de soluções volumétricas são fornecidas em ampolas de vidro ou plástico, produzidas de forma a que o conteúdo doseado com precisão possa ser transferido quantitativamente para um frasco volumétrico. Representam uma alternativa económica e com economia de espaço às soluções prontas a usar e as ampolas não abertas possuem uma vida útil longa
- Frascos clássicos, de 100 ml a 25 l.
A grande maioria das soluções "prontas a usar" são embaladas em frascos de plástico. A embalagem pequena usada com maior frequência é o frasco de 1 litro. Em comparação com as ampolas, as principais vantagens destas embalagens residem na melhor precisão e da ausência de riscos de erros durante a preparação.
- Bag in box
Para maiores volumes, podemos fornecer sacos de 10 ou 5l litros em caixa. Neste caso, o enchimento sem ar com retirada do cubitainer garante que a qualidade da solução volumétrica não é afetada, até à última gota.
Sim, criámos um serviço de fabrico personalizado para produzir a solução pretendida
Veja a hiperligação abaixo:
https://pt.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
A calibração NIST rastreável é um programa de garantia que certifica que um laboratório ou fabricante está completamente equipado para calibrar equipamentos de acordo com os padrões do National Institute of Standards and Technology (NIST) e que quaisquer produtos fornecidos por esse fabricante cumpre os padrões de medição do NIST.
- A titulação de soluções volumétricas pode variar, daí ser aconselhável realizar verificações periódicas, especialmente no caso de soluções extremamente diluídas. O uso destes padrões de referência permite paz de espírito e a integridade dos resultados. ‒ Rastreáveis conforme o NIST
- Alta pureza
- Fornecidos com Certificado de Análise para garantia de qualidade
- Conjuntos de vidro em caixa de cartão opaca para impedir a deterioração causada pela luz