Espectroscopia
Encontre uma gama ampla e em crescimento de espectrofotómetros e biofotómetros adaptados às suas necessidades. Adquira também outros instrumentos, reagentes, cuvetes para todas as suas aplicações associadas.
Padrões para calibração de espectrofotómetros
Kit de calibração que consiste de três filtros de vidro cinzento para verificar a precisão de absorção, e de um filtro de óxido de hólmio para verificar a precisão do comprimento de onda.
Espectrofotómetros
A VWR oferece um portefólio total espectrofotómetros VIS, UV/VIS, de fluorescência e de pequeno volume. Os sistemas óticos incluem feixe único, feixe dividido ou feixe duplo. A fonte de luz vem de lâmpadas de tungsténio ou xénon.Espect. ciên. vida ou ág.
Thermo Scientific
Os espectrofotómetros Genesys Vis/UV-Vis proporcionam um desempenho excecional. Escolha de entre espectrofotómetros VIS e UV/VIS com sistemas óticos de feixe único, feixe dividido ou feixe duplo. As fontes de luz podem ser lâmpadas de tungsténio ou xénon.