Síntese orgânica com produtos químicos Thermo Scientific
Explore os nossos reagentes e materiais para síntese e estudo dos mecanismos de reação, incluindo reagentes sensíveis ao ar e humidade e blocos de construção.
A nossa extensa gama de produtos químicos e reagentes permite a inovação, aumenta a produtividade e melhora a segurança laboratorial. Oferecemos escolha, qualidade e garantia de fornecimento. Dispomos de uma rede de fornecimento global estabelecida e robusta que oferece a conveniência de produtos de catálogo pré-embalados em vários tamanhos, bem como oferta de produtos químicos personalizadas que oferecem soluções flexíveis para fluxos de trabalho de química.
Ver o vídeo
Download do guia para aumentar as taxas de sucesso Solicite um cartaz
Com a nossa vasta carteira de produtos químicos e a nossa experiência, podemos oferecer-lhe soluções abrangentes para satisfazer as suas necessidades de produtos químicos para aplicações de investigação, escala-piloto ou de produção. Quer efetue uma investigação inicial ou pretenda aumentar para a produção total, podemos personalizar os nossos produtos de forma exclusiva para si. As nossas soluções de produtos químicos a granel capacitam-no para ir além do catálogo, permitindo-lhe um aumento contínuo de gramas a centenas ou mesmo milhares de quilos.
Experimente a assistência integrada com os nossos serviços de produtos químicos a granel e personalizados.
  • Síntese personalizada: poupe tempo e melhore a consistência de produtos deixando-nos preparar os seus produtos químicos fabricados de forma personalizada nas nossas instalações
  • Especificações personalizadas: Aproveite os nossos alargados serviços de produtos químicos para definir e cumprir especificações únicas
  • Rotulagem personalizada: Use os nossos serviços de rotulagem para apresentar os detalhes de produto ou lote certos para melhorar a identificação de produtos no seu laboratório
  • Tamanhos e embalagens personalizados. Obtenha o produto certo no material ou tamanho de embalagem que pretende
  • Produtos químicos a granel: As nossas soluções de produtos químicos a granel permitem-Ihe para ir além do catálogo, possibilitando um aumento de gramas a centenas ou mesmo milhares de quilos
Solicite um orçamento a granel
Reagentes funcionais
Os reagentes funcionais mais habitualmente utilizados e também reagentes menos habituais para reações específicas.
Compostos heterocíclicos
São compostos cíclicos que contêm átomos de pelo menos dois elementos diferentes no anel, e incluem nitrogénio, oxigénio, enxofre e heterocíclicos mistos.
Hidrocarbonetos
Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos totalmente por átomos de carbono e hidrogénio.
Inorgânicos, catálise e ligantes
Os inorgânicos incluem sais, metais e substâncias constituídas por elementos simples. Em geral, são compostos iónicos que consistem em catiões e aniões unidos por ligação iónica.
Compostos que contêm halogéneo
Compostos orgânicos halogenados são compostos orgânicos que contêm flúor, cloro, bromo e iodo.
Compostos que contêm azoto
Os compostos que contêm azoto incluem, entre outros, aminas e derivados, nitrilos, azidas e hidrazinas.
Compostos que contêm oxigénio
Compostos que contêm oxigénio incluindo álcoois, aldeídos, cetonas, éteres e ácidos carboxílicos e derivados.
Compostos que contêm fósforo
Compostos que contêm fósforo incluindo ésteres de ácidos organofosforados, ésteres fosforosos, fosfinas e fosfitos.
Compostos que contêm enxofre
Os compostos que contêm enxofre incluem tióis, tioéteres, tioésteres, tioureias, sulfonamidas e sulfóxidos.
Ciência dos materiais e polímeros
Polímeros orgânicos incluindo polissacarídeos, polipeptídeos, polinucleótidos e materiais sintéticos como plásticos comuns, p. ex., polietileno, policloreto de vinilo e poliestireno.
Organometálicos
Compostos químicos com pelo menos uma ligação química entre um átomo de carbono de uma molécula orgânica e um metal, incluindo metais alcalinos, alcalino-terrosos e de transição e, por vezes, alargados incluindo metalóides como o boro, silicone e selénio.
Bioquímicos
Bioquímicos: qualquer produto químico encontrado num sistema biológico ou que possa ser usado para investigação biológica. Compostos bioquímicos: moléculas como aminoácidos, vitaminas, nucleótidos e produtos químicos orgânicos/inorgânicos
Brochuras Notas de aplicação
REDUÇÃO DE WOLFF KISHNER
Saiba mais sobre a redução de Wolff Kishner que explica a redução de aldeídos e cetonas a alcanos.
REAÇÃO DE WITTIG
Descubra reação de Wittig que permite a preparação de um alcano através da reação de um aldeído ou cetona com o ilídeo gerado de um sal de fosfónio.
SÍNTESE DE INDOL DE FISCHER
Saiba mais sobre a síntese de índol de Fischer que explica a conversão de aril-hidrazonas em indoles
BROMINAÇÃO DE WOHL ZIEGLER
Saiba mais sobre a brominação de Wohl Ziegler que consiste na brominação de posições alílicas com N-bromosuccinimida (NBS).
REAÇÃO DE SIMMONS SMITH
Saiba mais sobre a reação de Simmons Smith que permite a ciclopropanação de olefinas.
REDUÇÃO DE CLEMMENSEN
Descubra a redução de Clemmensen que permite a desoxigenação de aldeídos ou cetonas, para produção do hidrocarboneto correspondente
REAÇÃO DE ACOPLAMENTO CRUZADO SUZUKI
A reação de acoplamento cruzado Suzuki é uma reação de metal catalizado, normalmente com Pd, entre uma alquenila (vinil), aril ou alquinila organoborano (ácido borónico ou estér borónico, ou casos especiais com aril trifluorborano) e halido ou triflato sob condições básicas.
REAÇÃO DE FRIEDEL CRAFTS
Descubra a Friedel–Crafts acilação que é a reação de um areno com cloretos de acila ou anidridos usando um forte catalizador de ácido de Lewis.
REAÇÃO DE BAEYER VILLIGER
Saiba mais sobre a oxidação de Baeyer-Villiger que é a clivagem oxidativa de uma ligação adjacente carbono-carbono, que converte cetonas em ésteres e cetonas cíclicas em lactonas
REAÇÃO DE GRIGNARD
Saiba mais sobre a reação de Grignard que é a adição de um halido de organo-magnésio (reagente de Grignard) a uma cetona ou aldeído, para formar um álcool terciário ou secundário, respetivamente
REAÇÃO DE REARRANJO DE BECKMANN
Descubra a reação de rearranjo de Beckmann que é uma reação de oximas que pode resultar em amidas ou nitrilos, dependendo da matéria-prima. (Oximas derivadas de cetonas dão amidas; oximas derivada de aldeídos fornecem nitrilos)
REAÇÃO DE DESS-MARTIN
Veja e saiba como o periodinano de Dess-Martin (DMP), com um composto de iodina hipervalente, oferece uma oxidação seletiva e muito suave de álcoois a aldeídos ou cetonas.