Agitadores magnéticos e placas de aquecimento
Os agitadores magnéticos de placas de aquecimento são a espinha dorsal de qualquer laboratório químico quando se misturam soluções. A VWR tem o agitador adequado para as suas necessidades.
Veja aqui todos os agitadores magnéticos de placas de aquecimento
Agitadores magnéticos de placas de aquecimento VELP®
Placas de aquecimento com agitação digitais e analógicas para satisfazer todos os requisitos de agitação e aquecimento. Termorregulação precisa, estável e rápida (até 370 °C) e máxima segurança. Velocidade máx. 1700 rpm.