Concentradores de vácuo
A concentração das suas preciosas amostras é crucial quando se criam novas substâncias. Deve ser evitada qualquer perda de conteúdo ou contaminação entre amostras causada p. ex. por 'esbarramento'.
A VWR propõe a melhor escolha de sistemas dedicados de concentração de vácuo para a síntese orgânica
Concentradores de vácuo CentriVap®
Para solventes aquosos ou amostras ácidas. Temperatura ajustável até 100 °C, com incrementos de 1 °C. Rotores para qualquer tubo e para placas de micropoços.