Análise de humidade
A VWR oferece uma selecção de analisadores de humidade de halogéneo ou com aquecimento por infravermelhos, de metal, cerâmica ou com elementos de quartzo espiralado para medições de rotina e precisão.
- Aquecimento por Infravermelhos - sem vidro (MB23), halogéneo para resultados rápidos (MB25), elementos de aquecimento com vidro ou painéis de alumínio (MA35)
- Analisadores de humidade de elevada precisão: halogéneo (MB35, MB45, MA 100), cerâmica ou com elementos de quartzo espiralado (MA100 e MA150)
- Estão disponíveis versões certificadas (OCE) para uso em metrologia
Analisadores de humidade
Selecção de analisadores de humidade...
Pratos de pesagem e secagem
Pratos resistentes de alumínio. Isentos de óleo e em formato cónico para facilitar o empilhamento...