Novos produtos
VWR® MPP15: A simplificação da preparação de meios de cultura
O Preparador de Meios Premium 15 (MPP15) da VWR está equipado com tudo para simplificar e acelerar a produção de meios de cultura. O meio é misturado, aquecido, esterilizado e rapidamente arrefecido de forma eficaz até à temperatura de enchimento desejada. Para o processo de enchimento, o meio é mantido estável à temperatura selecionada. O MPP15 pode ser usado para autoclavagem, esterilização de pequenos objetos e líquidos em contentores separados ou como banho de aquecimento.
Informações adicionais
Contadores de colónias automáticos da VWR®
Porquê usar um contador de colónias automático?
A contagem automática das colónias garante consistência, precisão, rapidez e eficiência.
A nossa nova gama de contadores automáticos de colónias inclui desde unidades económicas para contagem rápida de placas por transferência, espalhamento e espiral até unidades sofisticadas para aplicações topo de gama e IQ/OQ.
Informações adicionais
T-Lab Eco: O autoclave de laboratório económico
A Tuttnauer desenvolveu o T-Lab Eco especificamente para instituições de ensino e de investigação com a simplicidade e economia em mente.
Este autoclave vertical de chão cobre as necessidades fundamentais da esterilização geral do laboratório a fim de aumentar a produtividade do seu laboratório, combinando o melhor tamanho de capacidade universal com a otimização de recursos como água, energia e resultados de tempo de funcionamento.
Informações adicionais
Melhore os seus ensaios de enumeração com o citómetro de fluxo CytoFLEX
A óptica avançada e fluídica da plataforma CytoFLEX permite ao instrumento analisar pequenas partículas até 200 nm, e contar bactérias tão pequenas como 0,5 µm sem a necessidade de esferas de contagem. Adicionalmente, a informação fornecida sobre a viabilidade e vitalidade das células permite poupar tempo e dinheiro.
Informações adicionais
Dispositivos de sequenciação portáteis MinION™
Identifique rapidamente e caracterize de forma completa microrganismos a partir de culturas ou amostras metagenómicas complexas com os dispositivos de sequenciação MinION económicos e portáteis.
Análise em tempo real para acesso rápido a resultados viáveis.
Informações adicionais
Placas de contacto com fecho (tampa roscada) da VWR®
Para indústrias farmacêuticas, com embalagem esterilizada de três sacos e tampa com fecho, são ideais para o controlo ambiental do ar, superfícies, luvas e fatos-macaco dentro de áreas restritas como isoladores e salas limpas. Embaladas em sacos com 5 placas.