Titulação Karl Fischer para determinação de água
Possibilidade de escolha entre tituladores volumétricos compactos ou tituladores coulométricos Karl Fischer e reagentes relacionados para a determinação da água.
- Os tituladores volumétricos Karl Fischer destinam-se a volumes médios a altos de água (em mg), combinando uma determinação rápida e precisa do teor de água a uma utilização simples
- Os tituladores coulométricos Karl Fischer destinam-se a volumes pequenos de água (em µg) e combinam uma determinação rápida e precisa do teor de água a uma utilização muito simples
- Reagentes Karl Fischer
Reagentes e titulantes Karl Fischer
Uma ampla variedade de reagentes volumétricos e coulométricos Karl Fischer
Padrões Karl Fischer
Ampla gama de padrões Karl Fischer para titulação volumétrica e coulométrica
Tituladores volumétricos Karl Fischer
Os tituladores volumétricos de Karl Fischer aliam a determinação rápida e precisa do teor de água a uma utilização simples...