Medições e data loggers de temperatura e humidade
Oferecemos-lhe uma enorme carteira de ferramentas para medição e registo da temperatura, humidade, CO2 ou muitos outros parâmetros para a indústria ocupada de hoje, desde o fabrico à embalagem, ao armazenamento e distribuição.
Com registo dos dados para visibilidade e monitorização em tempo real, fornecendo dados práticos quando o limiar do parâmetro é ultrapassado, o que permite uma ação corretiva e a integridade das mercadorias a manter.
A nossa oferta começa com indicadores de temperatura, termómetros de vidro, termómetros digitais para todas as aplicações, a um registo de dados alargado e controlo sem fios. Descubra a solução para a sua aplicação, quer seja para verificar um banho de água, forno, congelador a -80 0C ou produtos alimentares.
Ou encontre os nossos registadores de dados que monitorizam mercadorias importantes durante o transporte e armazenamento. A escolha é muito ampla.
Seleção do produto
Termómetros analógicos (vidro)
Termómetros de uso geral de líquido em vidro com escrita a preto nos tubos transparentes para fácil leitura, tendo alguns modelos o verso em branco para leitura ainda mais fácil. Fácil medição da temperatura em qualquer definição de forma rápida com estes termómetros de vidro transparente. A maioria dos modelos usa líquidos orgânicos ecológicos. Estes termómetros de vidro são adequados para uso geral em laboratórios, escolas e para teste. Os termómetros são funcionais para uma ampla gama de temperaturas desde abaixo do congelamento acima do ponto de ebulição.
Informações adicionais
Indicadores de temperatura, tiras ou tubos
Tiras indicadores de temperatura para indicação da temperatura de uma amostra em minutos após recolha inicial. O indicador consiste num líquido indicador altamente sensível especialmente concebido para ampolas para monitorização da exposição a produtos sensíveis à temperatura à temperatura de congelamento ou aquecimento. Estes produtos são concebidos para medições rápidas em que os termómetros convencionais não são viáveis. As tiras concebidas para suportarem temperaturas elevadas são ideais para uso nas indústrias eletrónica, alimentar e farmacêutica, bem como de construção de fornos e motores.
Informações adicionais
Medidores digitais de temperatura e/ou humidade
Monitorização precisa de temperaturas em congeladores, banhos de água, blocos de aquecimento, incubadores e refrigeradores com estes termómetros digitais. Ecrãs digitais de leitura simples e que apresentam as leituras de temperatura mais elevadas e mais baixas. Modelos à prova de água ideais para aplicações de laboratório húmidas, áreas laváveis, testes alimentares e tanques. As temperaturas podem ser alteradas de °C ou °F e todos os modelos são incrivelmente versáteis e fáceis de recalibrar. As unidades apresentam intervalos de temperatura extrema e atualizações de leituras em conjuntos de intervalos curtos. Com o nosso seletor pode encontrar o medidor de que precisa, escolher a quantidade de canais de medição que precisa, quer queira medir ar, sólidos ou superfícies com termómetros de infravermelhos, com uma escolha de diferentes precisões e tipos de sensores.
Informações adicionais
Registo de dados de temperatura, humidade, CO2 e muito mais
Registadores de dados que gravam automaticamente medições precisas em tempo real mesmo quando o pessoal não pode estar presente. Conceções portáteis com sensores localizados interna ou externamente com sensibilidade excecional para registar e armazenar dados em qualquer aplicação ou ambiente necessário. Estes instrumentos eletrónicos possuem rastreio programável em opções de canal simples e multicanal. Permitindo a leitura em longos períodos, estes registadores de dados alertam se as condições forem anómalas a nível de segurança e qualidade de teste ideal, através de alarmes visuais ou acústicos. Os registadores com bateria possuem sistemas de aquisição de dados para medir e adquirir taxas de amostra de dados. Descubra também os registadores de dados sem fio para controlo completo e em tempo real.
Informações adicionais
Serviços de calibração
Calibração acreditada para todos os seus termómetros e registadores de dados. Marca independente de serviços de calibração com acreditação ISO 17025 para dispositivos de medição de temperatura, como termómetros, registadores de dados, blocos e banhos.
As suas vantagens:
Qualidade aprovada
Documentação de processos detalhada
Todas as marcas e modelos
Rastreável de acordo com os padrões NIST
Certificado de calibração ISO 17025
Sistema de lembrete de tempo devido
Combinado com calibração de humidade