Medições do pH
A medição de pH com recurso a um medidor de pH só pode estar correta e precisa se usar o tampão certo para o seu instrumento. Dependendo do instrumento e da sua gama de medição de pH, podem ser necessárias diferentes soluções de tampões e diferentes temperaturas. Sejam quais forem os requisitos, temos a solução tampão de pH que satisfaz as suas necessidades.
Foram feitas várias melhorias na gama de tampões de pH para facilitar a sua vida:
- Soluções coloridas para fácil reconhecimento da solução correta
- Soluções tampão de pH em saquetas para garantir uma solução 'fresca' sempre que medir
- Soluções tampão de pH medidas a 25 graus Celcius para satisfazer os seus requisitos de temperatura (tabela do desvio de temperatura ainda disponível)
Categorias do produto
Tampão de pH em saquetas
O valor de tampão certo no seu bolso. Ideal para a calibração exata dos seus medidores de pH! Tampões, produzidos por um fornecedor acreditado ISO 17034, frescura selada, fácil de usar, fiável e preciso, rastreável a NIST
Tampão pH a 20°C
Uma gama completa de soluções tampão de pH produzidas por um fornecedor acreditado ISO 17034, rastreável a NIST disponível numa grande variedade de formatos e embalagens de 100ml a 20l
Tampão pH a 25°C conforme Ph. EUR.
Uma muito ampla gama de tampões controlados a 25 °C e adequados para aplicações que exijam medições muito precisas.
Soluções tampão de pH coloridas
Identificar facilmente as suas soluções pH com uma cor especial ajuda significativamente a evitar erros de calibração
Padrões secundários de tampões de pH
Uma gama muito ampla de tampões muito precisos, rastreáveis para NIS, DIN 19266 e IUPAC
Tiras de pH
Precisa de consultar rapidamente a gama de pH para uma solução? As tiras pH são rápidas e fáceis de usar.
Soluções de limpeza e de manutenção
Soluções de limpeza e armazenamento para os elétrodos de pH.
Perguntas frequentes
Precisa de um elétrodo pH e pelo menos dois tampões pH, um a pH 7 e outro a pH 4 ou 10. Acessórios opcionais que prolongam a vida do seu elétrodo: solução de armazenamento, frascos aspersores e solução de limpeza.
Há duas formas para testar o pH:
1. Tiras de pH ou papel indicador
2. Medidores de pH e elétrodos
Se quiser medir o pH no campo e transportar o medidor de pH de um lugar para o outro, tem de usar uma bateria. Se o medidor for fixo, como num laboratório, escolha uma versão com tampo de bancada.
A melhor solução para guardar é o tampão 4 M KCL. O tampão pH 4, pH 7 ou a água da torneira também funcionam como soluções de armazenamento. Cuidado: Nunca guarde o seu elétrodo em água destilada.
Recomendamos que calibre sempre que o usar ou após cada conjunto de utilização.
Sim. Há duas grandes vantagens para agitar lentamente ou delicadamente a amostra durante as medições do pH. Em primeiro lugar, o fluxo aumentado da amostra através do elétrodo resulta num tempo de resposta mais rápido. Em segundo lugar, a solução é devidamente homogeneizada, de modo que não existam áreas de pH aumentado ou diminuído.
Prepare a amostra combinando 5 g de uma amostra de solo com 5 g de água destilada, misturando bem e permitindo que a mistura assente por 10 minutos. Insira com cuidado a sonda, de modo que o bolbo fique no solo e a junção no sobrenadante. Espere que a leitura estabilize.
A única forma para medir o pH do gás é dissolvê-lo em água destilada e medir a mistura.
- ISO 17034-2016 para fornecedores significa que todos os tampões são produzidos e testados por um perito, que garante a total fiabilidade e qualidade destes produtos.
- A acreditação baseia-se na presença de um competente laboratório de teste, onde trabalham não apenas funcionários qualificados, mas também onde cada análise que é levada a cabo tem de corresponder a critérios especificados.
- Toda a instrumentação utilizada é regularmente verificada por laboratórios de calibração oficialmente autorizados.
- Todos os parâmetros relevantes utilizados na medição (peso e T°) correspondem a padrões nacionais e internacionais.
- Requisitos gerais para a operação competente e consistente da produção de material de referência.
- Todos os métodos que o produtor usa para certificar os seus padrões têm de ser validados e testados quanto à precisão.
Literatura
Recursos adicionais
Eletroquímica
Também procura um novo medidor de pH? Veja a nossa oferta aqui: