Eletroquímica para Laboratório, Campo ou Processos
Obtenha, de um só lugar, a oferta de tudo o que necessita para eletroquímica das marcas de renome e da nossa gama VWR Collection com uma excelente relação qualidade/preço!
Encontre novas tecnologias!
Elétrodos de pH esterilizável de bioprocesso e elétrodos ORP, SteamLine, SI Analytics®
Elétrodos autoclaváveis de alta tecnologia, excelente características de desempenho. Pode ser usado em ambientes exigentes (tratamento SIP, limpeza CIP).
Elétrodos combinados de pH, ProcessLine, SI Analytics®
Sensores de baixa manutenção para aplicações de processo resistentes na indústria química, para extrema força iónica, fortemente oxidante, meios ácidos e alcalinos.
Sensores de oxigénio dissolvidos para aplicações industriais com elevadas exigências relativamente à higiene, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
O OxyFerm FDA, um sensor de oxigénio eletroquímico com uma membrana aprovada por FDA para utilização em processos higiénicos, resiste à esterilização a vapor, autoclavagem e limpezas CIP (no local).
Elétrodos de pH EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus foi concebido para resistir a aplicações exigentes nas indústrias farmacêuticas e químicas. Os elétrodos exibem sinais de medição estáveis após a esterilização a vapor, autoclavagem e limpezas CIP (no local).
Eletroquímica: o portefólio completo!
A VWR oferece tudo o que precisa para a eletroquímica num só lugar, encontre rapidamente!