Evaporadores rotativos
Os evaporadores rotativos são usados para a remoção eficiente e delicada de solventes das amostras por evaporação, sob pressão atmosférica reduzida, permitindo assim aos solventes evaporar mais rapidamente a baixas temperaturas.
Evaporadores rotativos, Heidolph
O Hei-VAP Core renuncia deliberadamente a menus complexos e à programação automática. Em vez disso, concentra-se na operação simples, no acesso direto a parâmetros e apresentações da atividade visual.