Liofilização
Semelhante à concentração de vácuo, o processo de liofilização dá um passo em frente ao baixar a temperatura da amostra para o ponto em que a solução congela e os solventes são removidos por sublimação. Concebido para satisfazer todas as necessidades de liofilização dos laboratórios de pesquisa.
As melhores soluções
Sistemas de liofilização, FreeZone®
Estão disponíveis coletores que chegam a −50 °C com capacidade de 1 a 18 litros. Sistemas de cascata em coletores com capacidade de 2, 5, 4, 5, 6 e 12 litros que chegam a −84 °C.