Titulação com produtos químicos e soluções Merck
A titulação é uma análise química quantitativa que permite determinar a concentração desconhecida de qualquer substância. Dependendo da substância a analisar, podem ser utilizadas diferentes reações de titulação. A titulação ácido-base é usada para alcalimetria ou acidimetria. A titulação redox é usada para bromatometria, cerimetria, cromatometria, cromometria, iodometria, permanganometria, titanometria e ferrometria. A precipitação é usada para determinar a concentração de nitrato de prata, também chamada de argentometria. A titulação complexométrica é particularmente interessante para a determinação de uma mistura de diferentes iões de metais numa solução.
Dependendo do tipo de reação de titulação, podem ser usados diferentes agentes:
- aquosos
- não aquosos
- titulação de duas fases
A gama de titulação da Merck é composta pelos seguintes produtos:
- Titripur® para titulação volumétrica
- Aquastar® para titulação Karl Fischer
- Titriplex® para titulação complexométrica
- Concentrados Titrisol®
- Titripac® Solução inteligente de embalagem
- Smartchemicals para automatização com instrumentos Mettler Toledo
- Reagentes 3S para automatização com instrumentos Metrohm
Soluções volumétricas Titripur® da Merck
Pureza, qualidade e fiabilidade extraordinárias para análise de metais ou de impurezas, ensaios ou determinação da concentração.
Soluções volumétricas Titripac® da Merck
A solução de embalagem inovadora da Merck que poupa tempo e dinheiro e protege o ambiente. Vencedor do Prémio Green Good Design Award 2016.
Padrões volumétricos Merck
Os padrões volumétricos Certipur® são materiais de referência fiáveis e certificados, que garantem resultados de titulação precisos.
Merck SmartChemicals para sistemas Mettler Toledo
Supelco® SmartTitrants e Supelco® SmartStandards são os mais recentes desenvolvimentos da Merck na tecnologia de titulação.
Produtos químicos 3S da Merck para sistemas Metrohm OMNI
3S é uma solução de embalagem inteligente, protegida por um selo de originalidade. Existe transferência automática de dados entre a tampa e o titulador Metrohm OMNI com RFID (identificação por radiofrequência).
Indicadores Merck
Um indicador ácido-alcalino ou indicador de pH é um agente corante, que altera a cor para indicação