Supelco® SmartChemicals para aperfeiçoar o seu processo de titulação
Supelco® SmartTitrants e Supelco® SmartStandards são os mais recentes desenvolvimentos da Merck na tecnologia de titulação. Os rótulos RFID nos frascos dos produtos químicos são digitalizados pelo titulador Mettler Toledo e os dados são transferidos automaticamente para o titulador. Ao usar Smartchemicals, irá beneficiar de 4 vantagens principais:
- Transferência segura de dados—garante a transferência correta e completa de dados do reagente e do padrão para o software de titulação
- Facilidade de utilização—operação intuitiva e transferência de dados cómoda com um só toque
- Gestão de qualidade ampliada—determinação de titulação, vida útil, dados de conformidade, data de abertura inicial, data de lançamento
- Eficiência aperfeiçoada—rápda transferência de dados - economiza tempo - sem escrita manual e sem necessidade do "princípio dos quatro olhos"
Todas as informações necessárias para a execução do método, cálculo e documentação dos resultados são transferidas sem problemas
- Nome do produto
- Número de artigo
- Lote n.º
- Concentrações
- Data de lançamento
- Vida útil – é vedado o uso de produtos químicos fora do prazo de validade
- Data de abertura inicial
Ao usar padrões, são transferidas as seguintes informações adicionais:
- peso molecular
- nome do fornecedor
- conformidade com farmacopeias e ISO
- Incerteza de medição
As soluções volumétricas Titripur®, os padrões volumétricos Certipur® e todos os titulantes e padrões Karl Fischer Aquastar® da gama SmartChemical são dotados de uma etiqueta RFID no rótulo. Todos os dados relevantes do Certificado de Análise são guardados na etiqueta RFID do SmartChemical. Os SmartChemicals podem ser compatíveis com os seguintes tituladores Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 e T5. Um leitor SmartChemical deve ser ligado ao seu sistema para o tornar compatível. Se pretender receber assistência ou mais informações sobre esta configuração, solicite assistência através do formulário abaixo.
Obter mais informações