Reagentes S3 Merck para titulação com Metrohm OMNIS
3S é uma solução de embalagem inteligente, protegida por um selo de originalidade. Existe transferência automática de dados entre a tampa e o titulador Metrohm OMNIS com RFID (identificação por radiofrequência).
Seguros Manuseamento seguro de produtos químicos: minimização do risco de contaminação através da troca de reagentes sem contacto
Inteligentes Ligação inteligente de consumíveis químicos: comunicação entre a tampa 3S e o software do instrumento via RFID, com indicador visual de estado no sistema
Seguros Transferência segura de informações: transferência direta com base em RFID de dados do reagente para o software do instrumento, para eliminação de erro humano. Como utilizar
- Remova o anel à prova de manipulação e pressione para baixo para abrir
- Ligue ao adaptador para líquidos Omnis com um único movimento da mão
- Os dados do reagente são transferidos automaticamente para o método