Separações para proteínas e moléculas biológicas grandes
Bio LC separação de grandes moléculas
Muitas vezes, a separação de ingredientes ativos fabricados com recurso a processos biológicos exige uma abordagem diferente.
Páginas de produtos
Cromatografia de interação hidrofóbica (HIC)
É uma técnica excelente para a separação de proteínas sem causar a desnaturação, pelo que é escalável do processo analítico para o processamento a jusante
Cromatografia de exclusão por tamanho (CES)
Utilizada para separar os componentes em função do seu tamanho molecular. É não adsortiva, ou seja, a interação química é inexistente.
Colunas de permuta iónica
A permuta iónica efetua a separação com base na carga na molécula. É frequentemente utilizada para a separação de peptídeos, proteínas e oligonucleótidos
HPLC de fase reversa de abertura larga
Um tamanho de poro de 300 Å com uma fase C4 ou C8 é adequado para proteínas de dimensões reduzidas e peptídeos grandes. As proteínas são retidas por adsorção da parte hidrofóbica
Fases estacionárias
Procura uma gama de meios fabricados segundo condições de boas práticas de fabrico (BPF) que possam satisfazer as suas necessidades desde o laboratório à produção.
Automatização da purificação de proteínas
Se precisa de melhorar a eficiência na purificação de proteínas laboratorial, os instrumentos e o software poderão ajudá-lo a alcançar o seu objetivo.