Print…
Tetraborato de dilítio 99,0, AnalaR NORMAPUR® ACS X-Ray_analysis
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
85023.290EA 279 EUR
85023.290 85023.360 85023.230
Tetraborato de dilítio 99,0, AnalaR NORMAPUR® ACS X-Ray_analysis
Tetraborato de di-lítio
Fórmula: Li₂B₄O₇
Peso Molecular: 169.12 g/mol
Ponto de Fusão: 918
Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011083
Número CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Bulk density (g/ml) Min. 0.25
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Loss on fusion (950°C) Max. 2.0 %
Phosphorus compounds (as PO4) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Si (Silicium) Max. 80 ppm
Conforms to ACS Passes test