Utilização de bombas de processo Masterflex® L/S® e I/P® em aplicações de salas limpas ISO Classe 5 (Classe 100)
Visão geral
Uma vez que os processos de fabrico em várias indústrias enfrentam requisitos regulamentares rigorosos cada vez maiores concebidos para proteger os processos e os produtos finais contra a contaminação por substâncias externas, as empresas em todo o mundo estão a virar-se para a tecnologia de salas limpas para facilitar a produção dos seus produtos. O tamanho e o número de partículas aéreas são estritamente controlados nas salas limpas. Devem ser tomadas medidas mitigadoras para garantir que o pessoal e o equipamento integrado no ambiente de salas limpas não possam contribuir para a carga de partículas dentro do espaço. Para ter aplicações de salas limpas bem-sucedidas, é essencial que qualquer equipamento usado dentro das salas limpas seja testado e limpo para usar nesses ambientes. Recentemente, as bombas de processo Masterflex L/S e Masterflex I/P foram sujeitas a essa avaliação e comprovaram que cumprem ou excedem os requisitos para serem usadas num ambiente de salas limpas.
Resumo do processo de ensaio
Recentemente submetemos as suas bombas de processo Masterflex L/S e Masterflex I/P a uma agência de teste independente (Acorn Industries, Inc., sob a direção do Dr. Philip R. Austin) para certificar as bombas para serem usadas em condições de salas limpas ISO Classe 5 (Classe 100). Para obter a certificação, cada bomba teve de sujeitar-se a um rigoroso processo de avaliação que envolveu múltiplos passos de teste.
O foco principal do teste envolveu a avaliação de cada bomba quanto ao derramamento do material. Após uma lavagem cuidadosa das bombas com álcool de grau espectrográfico ultra-limpo, alguns locais aleatórios das superfícies externas das bombas foram de novo molhados com álcool de grau espectrográfico. O solvente foi removido das superfícies, juntamente com qualquer partícula recolhida, usando um filtro de membrana. No total recolheram-se dez conjuntos de filtros em doze intervalos ao longo de um período de 100 horas, e depois foram analisados quanto a carga de partículas. Para além das amostras de membrana, usou-se um contador contínuo e automático de partículas aéreas em diferentes posições relativamente à cabeça da bomba. Durante o período de teste de 100 horas, os dados do contador de partículas foram revistos e repostos a cada dez horas. Os resultados para ambas as bombas não mostraram emissões do material de base de qualquer superfície da bomba.
Conclusão do estudo
As bombas de processo Masterflex L/S e I/P submetidas a avaliação foram certificadas com sucesso como “Aceitáveis para Uso” na Classe 100 das condições de salas limpas pelo Federal Standard 209E, bem como na Classe 5 das condições em salas limpas por ISO 14644-1. O investigador-chefe, Dr. Philip R. Austin, que foi o autor do padrão usado globalmente para ambientes de salas limpas indicou o seguinte:
  • Para obter estes resultados no laboratório de ensaio, é essencial que as bombas sejam bem lavadas com álcool ultra-limpo de grau espectrográfico, tal como foi usado no processo de teste, antes de ser usado nas condições de salas limpas.
  • Pelo facto de ambos os sistemas de bombas testados serem sistemas de bombas peristálticas, é imperativo que não apenas o hardware seja lavado e preparado conforme descrito acima, mas que também os tubos sejam sujeitos a um processo de limpeza para garantir a conformidade com os requisitos de ambientes de salas limpas. O processo de limpeza de tubos recomendado é o seguinte:
    1. Mergulhe o tubo por duas horas num detergente/surfactante não-iónico. Isso vai quebrar a tensão da superfície de quaisquer partículas que podem estar a aderir à superfície do tubo.
    2. Lave bem com detergente/surfactante com água deionizada 10 Mohm para remover as partículas excessivas das superfícies dos tubos antes do uso.
Se estas medidas de limpeza e preparação forem respeitadas, tanto as bombas de processo Masterflex L/S como Masterflex I/P, quando acopladas a tubos corretamente preparados, podem ser em segurança em condições de salas limpas ISO Classe 5 (Classe 100).
Para mais informação sobre as bombas de processo Masterflex L/S e I/P e para obter ajuda na seleção do tubo mais apropriado para uma aplicação, entre em contacto com o seu representante local.