Impulsos reduzidos, saída de unidade dupla e melhoria da precisão com conjuntos de tubos Double Y
Impulsos reduzidos, saída de unidade dupla e melhoria da precisão com conjuntos de tubos Double Y
Os conjuntos de tubos Double Y baseiam-se na configuração de ligações de dois “Y” para uma configuração de tubagem de canal dividido. A divisão de canais permite que dois canais de tubagem funcionem através de uma bomba, duplicando eficazmente o fluxo. Os conjuntos de tubos Double Y são normalmente usados com duas cabeças de bomba empilhadas ou uma cabeça de bomba especificamente concebida para conjuntos de tubos Double Y. Enquanto a bomba funciona, um canal “puxa” do ponto de unificação a montante, enquanto que o outro canal “empurra” para o ponto de unificação a jusante, essencialmente dividindo o percurso de fluido. A divisão do percurso de fluido permite não só duplicar o resultado da bomba (se a largura do percurso de fluido não for reduzida), mas também pode diminuir grandemente os impulsos a jusante, aumentando a precisão de dispensação. Adicionalmente, adicionar mais um canal a uma unidade de bomba é muito simples e não requer saídas elétricas adicionais.
Conjuntos de tubos Masterflex® Double Y
Os conjuntos Masterflex de tubos Double Y podem duplicar as taxas de fluxo reduzindo potencialmente os impulsos até 90 por cento, o que resulta numa precisão de fluxo acrescida. Isso pode ser alcançado desviando os rotores em cada canal e resulta num padrão de fluxo verde no diagrama (apresentado à direita). Um canal puxa o fluido enquanto que o outro simultaneamente o empurra para fora, para um fluxo mais uniforme em que os canais são unidos a jusante. A redução dos impulsos é ideal quando a sensibilidade à espuma ou pressão (por exemplo, em alguns sensores de fluidos) são uma preocupação ou para aumento da precisão de enchimento. O desvio de rolos também pode reduzir efetivamente o volume de bolsas de fluido observado a jusante, o que significa maior resolução e repetibilidade nos volumes dispensados e redução de resíduos potenciais de excedente.
Alternativamente, as forças de corte mecânico, de oclusões repetidas, podem ser reduzidas executando a unidade com a mesma saída de volume, mas rpm reduzidas. Com dois canais de bomba, a saída é duplicada, pelo que o funcionamento a metade da velocidade produz o mesmo fluxo do que o funcionamento de uma cabeça de bomba normal. A redução de rpm também diminui o corte global que atua no fluido. Isto é benéfico para as células vivas, moléculas grandes, outros produtos biológicos, algumas lamas, ou outros fluidos que transportam partículas macias ou rígidas de vários tamanhos (menores do que o orifício de tubagem interior, obviamente).
Opções a considerar ao aumentar os canais com um acionamento
A Masterflex oferece algumas formas de aumentar os canais de bomba ativos com um acionamento. Primeiro, certifique-se de que a unidade Masterflex suporta o binário necessário de dois, ou quatro, canais simultaneamente. Isso é mais fácil de determinar através da velocidade máxima nas unidades Masterflex L/S®. Se a velocidade máxima for 100 rpm, pode suportar até quatro cabeças de bomba. Se a unidade funcionar até 600 rpm, pode suportar duas. As unidades Masterflex I/P® podem suportar até dois canais.
Cabeças de bomba empilhadas
Use os conjuntos Masterflex de tubagem Double Y com rolos de desvio de duas cabeças de bomba empilhadas Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II ou I/P Easy-Load para reduzir os impulsos e aumentar a precisão da dispensação peristáltica. Quando estas cabeças são empilhadas, os conjuntos de rolo nas cabeças adjacentes são desviados. Se um rolo extrair fluido através de um canal da tubagem Double Y, o outro empurra-o através do outro canal. Isso resulta num fluxo global mais suave (como acima descrito) dado que a ação de extração entre as bolsas de fluido numa bomba peristáltica é compensada a jusante pelo outro canal de fluido.
Cabeça de bomba Masterflex UltraPharm™
Uma maior dosagem e precisão de dispensação são fulcrais em muitas aplicações de bioprocessamento e outra opção é a cabeça de bomba Masterflex UltraPharm. Concebida com rolos de desvio e engrenagem planetária com conjuntos de tubos Double Y Masterflex L/S próprios, a cabeça de bomba Masterflex UltraPharm produz uma ação de impulsos suave e baixa resultando numa dosagem com elevada precisão e fluxo, assegurando uma maior integridade e uniformidade do produto. A cabeça de bomba Masterflex UltraPharm é autoclavável e está disponível quer em alumínio ou aço inoxidável 316, de acordo com os requisitos da aplicação.
Cabeças de bomba Masterflex L/S de canal duplo Easy-Load II
Também pode usar a cabeça de bomba Masterflex L/S Easy-Load II de canal duplo para duplicar o seu rendimento*. No entanto, a tubagem fica ocludida se usar o mesmo rolo em ambos os canais pelo que os impulsos não irão ser reduzidos, pois usa cabeças de bomba empilhadas ou a cabeça de bomba L/S UltraPharm. Para bombear dois canais de forma sincrónica, é necessária a devida retenção, o que requer o uso do mesmo tamanho de tubagem em cada canal. Estas cabeças de bomba aceitam os quatro tamanhos de tubagem L/S Precision: L/S 13, L/S 14, L/S 16 e L/S 25. Pode obter taxas de fluxo de 0,06 a 1000 ml/min—a taxa de fluxo depende das rpm da unidade e do tamanho da tubagem. *Não aceita todos os tamanhos de tubagem L/S.
Opção mais conveniente para conjuntos de tubos Double Y
A forma mais conveniente de obter conjuntos de tubos Double Y é adquirir conjuntos de tubagem Double Y Masterflex. Estes estão prontos a serem usados mal sejam retirados da embalagem, o que elimina a despesa de tempo e de fabrico de conjuntos de tubos internamente. Também está disponível tubagem pré-esterilizada, se necessário.
Cada formulação excede os requisitos FDA e USP Classe VI e cumpre as normas USP Classe V (extraíveis). A tubagem é fabricada de acordo com as boas práticas de fabrico atuais farmacêuticas e é autoclavável. Estão disponíveis vários tamanhos e comprimentos de tubagem.
Para mais informações sobre tubagem Double Y, consulte a nossa gama completa de produtos.