Sistemas de bomba peristáltica Masterflex®
As bombas Masterflex são a solução preferida em todo o mundo. Somos um reconhecido líder da indústria na conceção, engenharia e fabrico de bombas peristálticas e bombas de mangueira, bombas de medição de diafragma, bombas de vácuo/pressão, fluxómetros e misturadores. Apenas a Masterflex lhe oferece versatilidade sem paralelo e fiabilidade de definição padrão – desempenho resultante de mais de 55 anos de fabrico de bombas peristálticas. A nossa experiência e seleção de mais de 10.000 configurações de bomba permite-nos ajudá-lo a escolher um sistema de bomba que cumpre as necessidades específicas da sua aplicação.
A Masterflex® definiu o padrão mundial de sistemas de bombas peristálticas. Somos há muito líderes na indústria da conceção, engenharia e fabrico de uma ampla variedade de produtos de manuseamento de fluidos, incluindo:
- Componentes de bombas peristálticas e sistemas completos
- Tubagem de bombas peristálticas
- Bombas de conceção personalizada
- MasterflexLive
A nossa experiência, e a nossa seleção de mais de 10.000 configurações de bomba, significa que pode obter exatamente o sistema de bomba de que necessita. Ao longo de mais de 55 anos de fabrico de bombas peristálticas provámos que apenas a Masterflex® consegue oferecer esta versatilidade e fiabilidade de definição de padrão.
Série de bomba peristáltica Masterflex — Comprar por gama de fluxo
Série Ismatec®
Microfluxo, alta precisão
Gama de fluxo:
0,0001 a 365 ml/min
Bombas de microfluxo >
Série L/S®
Controlo de fluxo preciso
Gama de fluxo:
0,00005 a 3400 ml/min
Precisão do fluxo >
Série I/P®
Sistemas potentes
Gama de fluxo:
0,001 a 26 LPM
Fluxo industrial >
Série B/T®
Taxas de fluxo mais elevadas
Gama de fluxo:
0,3 a 42 LPM
Bombas de fluxo mais elevadas >
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all MasterSense™ pump systems
- With MasterflexLive, you can choose notifications to alert you to changes in operating conditions and error messages 24/7
- Over-the-air firmware updates ensure your pump system has the latest software updates, without returning to the manufacturer
- Integrated sensors monitor air pressure to reduce the amount of foam in the media
Funcionalidades e benefícios da série de bombas peristálticas Masterflex®
As nossas bombas peristálticas são perfeitas para biofarmacêutica, manuseamento de fluidos e muito mais. São compactas, versáteis e precisas. E devido à conceção exclusiva, também são fáceis de limpar apresentando um baixo risco de contaminação.
Principais funcionalidades:
Validação de processo simples
- O fluido é completamente contido no tubo e tubagem fabricados com materiais virgens validados, biocompatíveis.
Vitalidade celular/Integridade molecular
- As bombas peristálticas são de baixo corte, reduzindo o impacto físico nas células e moléculas grandes, aumentando a vitalidade celular global para um produto mais eficiente/API.
Fornecimento de fluido preciso e linear
- A deslocação positiva assegura fluxos volumétricos de elevada precisão em gamas de pressão e viscosidades numa relação linear com rpm; a oclusão assegura que não ocorre deslizamento de produto.
Exclusivo Masterflex® Masterflex®: Propriedade de percurso de fluido
- A Masterflex® oferece o controlo de quase todos os aspetos do percurso de fluido como bomba, tubagem, componentes, sensores e serviços de montagem de classe mundial reunindo-os todos e fornecendo-os dentro dos seus prazos.
Mais razões para escolher a Masterflex®
- Mais razões para escolher a
- Modelos com caixa 316SS, lavagem e modulares
- Variedade de controlos de operador e conetividade
- Funcionalidades de proteção de acesso e segurança
A Masterflex compreende os fluxos de trabalho de manuseamento complicado de fluidos e oferece a mais ampla gama de funcionalidades, componentes e taxas de fluxo para lhe dar o controlo.
Ferramentas de seleção de bomba peristáltica
Ferramenta de seleção Masterflex
Encontre o sistema de bomba peristáltica agrupado recomendado para si em menos de 6 perguntas!
Configurador Masterflex
Agrupe o seu sistema de bomba escolhendo as funcionalidades de que precisa e componentes compatíveis resultantes
Qual a taxa de fluxo de que necessita?
0,002 a 43 ml/min
Bombas de baixo fluxo >
0,0006 a 3400 ml/min
Bombas de médio fluxo >
0,001 a 42 LPM
Bombas de fluxo elevado >
Que produtos químicos bombeia?
Faça corresponder os seus produtos químicos aos materiais
Base de dados de compatibilidade química >
Encontre a sua fórmula
Comprar tubagem peristáltica >
O que pode influenciar a minha aplicação?
Bombeamento de fluidos viscosos
Ler como bombear fluidos viscosos >
Bombeamento de fluidos abrasivos
Ler como bombear fluidos abrasivos >
Que conetividade é necessária?
Monitorização remota em tempo real 24/7
Obter MasterflexLive >
I/O de unidade Masterflex Digital
Guia de seleção de unidades Masterflex Digital >
Experimentação, teste e fiabilidade em todo o mundo:
A bomba peristáltica de eleição de inúmeras aplicações
- Facilidade
Instalação rápida. Baixa manutenção. Substituição fácil da tubagem. - Versatilidade
Da investigação ao processo, lida com quase qualquer fluido. Mais opções multicanal - Exatidão
Gamas de fluxo: 0,0001 ml/min a 42 l/min. Padrões de conceção rigorosos. - Durabilidade
Fiabilidade há mais de 55 anos. Vasta compatibilidade química. - Personalizável
Sistemas configuráveis. Muitas opções de tubagem. Facilidade de expansão.
Precisa de mais informação ou ajuda para selecionar o produto perfeito para a sua aplicação?
Os nossos especialistas estão prontos para ajudar.