Unidade L/S e I/P Masterflex com ligação em rede e comunicação avançadas
Mais controlo da bomba do que nunca
Novas funcionalidades para seleção de unidades L/S e I/P Masterflex
- Opções Ethernet/IP
- Opções Profibus
- Bluetooth
- Monitorização com licença para a nuvem
Todas as unidades estão equipadas com tecnologia de sensor de cabeça aberta Masterflex, podendo aceitar toda a gama de cabeças de bomba Masterflex® L/S® ou I/P® e usar tubos da mais ampla seleção de materiais de desempenho na indústria.
Controlos de automação de processo
Integração sem esforço da sua bomba nos sistemas existentes
- Protocolo industrial comum através de Ethernet/IP
- Compatível com os sistemas de controlo automático mais avançados de hoje
- Ficha de dados eletrónicos (EDS) fornecida sem custo extra
Monitorização remota
Monitorize a sua bomba remotamente
- Monitorize a sua bomba a partir de um tablet ou smartphone ativado por iOS por Bluetooth
- Monitorização na nuvem através de ligação Ethernet para verificação e alarmes da bomba
- Protocolos USB para conetividade e comunicações com PC
Precisa de mais informação ou ajuda para selecionar o produto perfeito para a sua aplicação?
Os nossos especialistas estão prontos para ajudar.