Bombas peristálticas série I/P® Masterflex®
Soluções de bombagem de processo
Bombas potentes construídas para durar em ambientes desafiantes de processo e produção.
Gama de fluxo: 0.0006 a 26 LPM
As bombas peristálticas série I/P Masterflex têm motores potentes e mais proteção contra os riscos da indústria. Ideais para aplicações de processo.
Componentes da bomba série I/P Masterflex
Funcionalidades e benefícios da bomba da série Masterflex I/P
Quando precisa de taxas de fluxo nominal até 26 LPM e pressões até aproximadamente 2.7 bar, as nossas bombas da série I/P são a escolha ideal. As nossas bombas são:
  • Fiáveis e de baixa manutenção, causando menos perturbações no seu processo
  • Concebidas para escalabilidade - I&D a processo
  • De risco mínimo com sistema fechado, o fluido apenas toca na tubagem
  • Manuseamento com transferência de fluidos sensíveis ao corte e fluido
  • Perfeitas para filtração, alimentação de meios, enchimento de saco, aplicações de amostragem química e muito mais.
  • Compactas
Todas as cabeças de bomba Masterflex I/P são concebidas para trabalharem melhor com tubagem de bombas de precisão I/P ou elevada precisão I/P, garantindo rastreabilidade de lotes e confiança no desempenho da bomba.
A bomba Masterflex MasterSense I/P possui uma interface de ecrã tátil intuitivo, que inclui:
  • Unidades potentes que aceitam todas as cabeças de bomba I/P e opções de tubagem
  • Gravação dos programas de dispensação normalmente utilizados
  • Controlo de lote
  • Precisão de dispensação de volume
  • Ligação em rede através de padrão EtherNet/IP, Profibus, analógico ou MasterflexLive
Serviços e ferramentas personalizados
Personalizar soluções de engenharia
Em parceria com bombas de engenharia personalizadas – concretizando ideias há mais de 50 anos.
Saiba mais
Personalizar corte de tubagem ao comprimento
Temos flexibilidade para responder às suas necessidades, poupando-lhe tempo e dinheiro. Escolha o seu tipo, comprimento e quantidade de tubagem.
Saiba mais
MasterflexLive®
Com MasterflexLive®, tem monitorização em tempo real de todos os parâmetros da bomba.
Saiba mais
Masterflex descartável
A sua fonte de conjuntos de bioprocessamento estéreis e descartáveis
Saiba mais
Precisa de mais informação ou ajuda para selecionar o produto perfeito para a sua aplicação?
Os nossos especialistas estão prontos para ajudar.
Contacte-nos