Bombas peristálticas da série microfluxo Masterflex® Ismatec®
Microfluxo, alta precisão
Controlo preciso na ponta dos seus dedos, no seu laboratório ou processo.
Gama de fluxo: 0,0001 a 365 ml/min
Com taxas de fluxo de 0,0001 a 365 ml/min, as bombas de microfluxo Masterflex Ismatec com baixo fluxo dão-lhe o controlo preciso.
As bombas de microfluxo Ismatec são ideais para:
- Aplicações de autoanálise
- Célula de fluxo
- Sipper
- OEM
- Alimentação e transferência de baixo fluxo
Oferecem a mais recente tecnologia, incluindo mudanças de tubagem e controlo fácil MasterflexLive e baixa manutenção e economia das bombas peristálticas. As bombas Ismatec aceitam tubagem de bomba Ismatec para percursos de fluido limpo. As mudanças de tubagem são rápidas e fáceis com várias formulações de tubagem disponíveis para assegurar compatibilidade com o seu fluido.
Tubagem de bomba e bombas da série microfluxo Masterflex Ismatec
Porquê as bombas Masterflex Ismatec?
Os benefícios das bombas Masterflex Ismatec incluem:
- Taxas de fluxo tão baixas quanto 0,0001 ml/min
- Elevada precisão de controlo de velocidade numérico, digital ou programável
- A tubagem é a única peça humedecida— Cheia de tecnologia avançada, a maioria das unidades possui MasterflexLive® ativada
- Opções versáteis de cabeça simples, dupla, multicanal
- A maioria das unidades tem garantia de 2 anos— Fornecedor registado ISO 9000
- Outras tecnologias de bombas
Modo contínuo
Modo tempo
Modo volume
Modo remoto
Calibração dos tubos
Os controlos do nossos ecrã tátil intuitivo possuem:
- Controlo de lote, intervalo/tempo de corte no modo volume e tempo
- Controlo operacional flexível através de ecrã e controlo remoto analógico (monitorização através de MasterflexLive)
- Ligação de rede através de Ethernet (RJ45) padrão ou conetividade através de Wi-Fi
- Ligação USB permite atualizações de firmware transferíveis a carregar na bomba
Bombas Ismatec fáceis de utilizar em destaque
Para além de outras bombas peristálticas ISMATEC®, os nossos produtos destacados incluem:
Bombas Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex, Avantor®
Bombas versáteis para fornecimento preciso de fluidos de baixo fluxo – com uma interface de ecrã tátil intuitiva.
- Bombas compactas de bancada que otimizam a facilidade de utilização, precisão e fiabilidade
- Ecrã tátil capacitativo TFT/RGB de 5” (12,7 cm) com resolução nítida e amplo ângulo de visão
- Controlo operacional flexível através de ecrã ou controlo remoto analógico
- Funcionamento contínuo, modos de dispensação de volume e dispensação de tempo -- controlo de lote e intervalo/suspensão de modos de volume e tempo
- A bomba permite guardar e memorizar programas de dispensação normalmente usados para configuração rápida
- Anti-gotejamento e aceleração de velocidade disponíveis no modo de dispensação de volume que asseguram precisão e minimizam a perda de amostras
- Cabeça de bomba Miniflex que aceita tubagem contínua para percursos de fluido limpo e ininterrupto
- Acesso ao utilizador de três níveis que lhe permite a opção de controlar quem pode operar a bomba e a que nível
MasterflexLive® é uma plataforma segura com licença para a nuvem para monitorização de bombas Masterflex; permite-lhe obter notificações em tempo real dos parâmetros da bomba, incluindo velocidade, taxa de fluxo, volume de dispensação e muito mais. Pode monitorizar processos críticos em funcionamento 24/7 sem precisar de pessoal no local enquanto que as notificações push o alertam das condições de operação e mensagens de erro.
Ligação Internet através de Wi-Fi ou tomada Ethernet padrão (RJ45) na traseira da unidade; ligação USB permite-lhe atualizações do firmware transferível para a bomba.
A cabeça de bomba Miniflex possui um ângulo amplo de oclusão que evita o retorno do fluido até à pressão de classificação da tubagem. Os rolos de poliéster termoplásticos de auto-lubrificação são de baixa fricção e longa duração para operação suave e longa vida útil.
Bombas peristálticas multicanal de alta precisão Masterflex® Ismatec® IPC da Avantor®
A próxima geração Masterflex Ismatec IPC é um sistema de bomba multicanal flexível e versátil que oferece precisão e repetibilidade até 24 canais síncronos para maior rendimento e desempenho. Perfeita para análise automática, estudos de reator, cultivo de linhas celulares e investigação.
- O acionamento planetário com 8 rolos de aço inoxidável reduz a pulsação, aumenta a precisão da taxa de fluxo e prolonga a longevidade da tubagem
- Novo ecrã tátil TFT/RGB capacitivo de 5" (12,7 cm) para resolução nítida e amplo ângulo de visão
- Controlo operacional flexível através do ecrã ou do controlo remoto (controlo remoto analógico, de série ou EtherNet/IP)
- Acesso de três níveis para utilizador que lhe permite controlar quem pode operar a bomba e a que nível
- A bomba permite-lhe guardar e memorizar até 50 programas de distribuição normalmente usados para uma configuração rápida
- Escolha os modos de funcionamento contínuo, dispensação de volume e tempo; incluindo controlo de lote e tempo de intervalo/suspensão
As bombas multicanal Ismatec® IPC possuem engrenagens planetárias que acionam oito rolos de aço inoxidável em sincronia, para rotação contínua e fluxo preciso do líquido. O ecrã tátil intuitivo apresenta a taxa de fluxo ou RPM, permitindo uma fácil calibração e possui modos de dispensação de volume ou tempo configuráveis. A dispensação volumétrica possui um sistema de posicionamento de rolo único, garantindo repetibilidade.
A mistura e correspondência dos tamanhos de tubagem e formulações nos canais adequa-se à sua aplicação. Os cartuchos Click’n’go™ incluídos possuem oclusão automática para uso simplificado, menos mudanças de tubagem e resultados reproduzíveis.
Bombas peristálticas Masterflex® Ismatec® Reglo com controlo de canal independente (ICC), Avantor®
Controlo do fluxo e direção independente de cada canal através de teclado ou do seu PC.
- Taxa de fluxo de 0,001 a 43 ml/min por canal - a taxa de fluxo depende das rpm da unidade, rolos e tamanho da tubagem
- Interface USB para rápida ligação a um PC
- Flexibilidade de fluxo bidirecional em cada canal
Estas bombas peristálticas multicanal permitem-lhe controlar individualmente o fluxo e direção de cada canal a partir do teclado intuitivo ou através do seu computador, alargando as capacidades de bombeamento da sua bancada com uma única e compacta unidade! A bomba fornece bombeamento contínuo ou precisão de dispensação com a capacidade de fluxo bidirecional em cada canal. Além disso, a calibração de canal independente minimiza as diferenças de tubo para tubo, resultando numa calibração exata alta.
Bombas multicanal Masterflex® Ismatec® Reglo Digital, Avantor®
Bombas multicanal versáteis para fornecimento preciso de fluidos de baixo fluxo – com uma interface de ecrã tátil intuitiva.
- Bombas compactas de bancada que otimizam a facilidade de utilização, precisão e fiabilidade
- Ecrã tátil capacitivo TFT/RGB de 5” (12,7 cm) com resolução nítida e amplo ângulo de visão
- Controlo operacional flexível através de ecrã ou controlo remoto analógico
- Funcionamento contínuo, modos dispensação de volume e dispensação de tempo-- controlo de lote e intervalo/suspensão de modos de volume e tempo
- A bomba permite guardar e memorizar programas de dispensação normalmente usados para configuração rápida
- Anti-gotejamento e aceleração de velocidade disponíveis no modo de dispensação de volume que asseguram precisão e minimizam a perda de amostras
- Modelos de bomba com cassete que aceitam 3 tubagens de paragem para fácil carregamento e retenção segura
- Acesso ao utilizador de três níveis que lhe permite a opção de controlar quem pode operar a bomba e a que nível
MasterflexLive® é uma plataforma segura com licença para a nuvem para monitorização de bombas Masterflex; permite-lhe obter notificações em tempo real dos parâmetros da bomba, incluindo velocidade, taxa de fluxo, volume de dispensação e muito mais. Pode monitorizar processos críticos em execução 24/7 sem necessidade de pessoal no local enquanto as notificações push o alertam para as condições de operação e mensagens de erro.
Ligação Internet através de Wi-Fi ou tomada Ethernet (RJ45) padrão na traseira da unidade, ligação USB permite atualizações de firmware transferíveis para a bomba.
Cassetes de tubagem (incluídas) aceitam 3 tubagens de paragem e são facilmente inseridas e retiradas para mudança de tubagem rápida. Gamas de tubagem aceites com DI de 0,13 a 3,17 mm para uma ampla gama de fluxo.
Sistemas de bomba de velocidade variável Masterflex® Ismatec® Microflex, Avantor®
Bombas de baixo fluxo fáceis de usar com funcionalidade reversível, arranque/paragem remotos e rápida mudança de tubagem.
- Cabeça de bomba de polissulfeto de fenileno (PPS), acetal e copoliéster com quatro rolos de aço inoxidável (SS)
- As bombas aceitam comprimentos contínuos de tubagem para percurso de fluxo limpo, ininterrupto sem encaixes.
- Controlo de velocidade de rotação única separado e interruptor CW/desligar/CCW com indicador de alimentação LED verde que mantém a velocidade ao ligar/desligar a bomba ou na direção de inversão.
- Motor CC de íman permanente reversível; fluido de purga antes ou depois do bombeamento; fluido de bombeamento em qualquer direção.
- Conexões de controlo remoto na parte posterior da bomba; arranque/paragem da bomba com fecho de contacto.
Estas bombas são de fácil utilização com capacidade de bombeamento reversível, controlo remoto e mudança de tubagem rápida. Ideais para fornecimento de fluidos consistente no analisador e outras aplicações de bombeamento de laboratório de baixo fluxo. A bomba Microflex de carregamento rápido possui uma oclusão fixa média para tubagem, não sendo necessários quaisquer ajustes de oclusão.
Serviços e ferramentas personalizados
Personalizar soluções de engenharia
Em parceria com bombas de engenharia personalizadas – concretizando ideias há mais de 50 anos.
Saiba mais
Personalizar corte de tubagem ao comprimento
Temos flexibilidade para responder às suas necessidades, poupando-lhe tempo e dinheiro. Escolha o seu tipo, comprimento e quantidade de tubagem.
Saiba mais
MasterflexLive®
Com MasterflexLive®, tem monitorização em tempo real de todos os parâmetros da bomba.
Saiba mais
Masterflex descartável
A sua fonte de conjuntos de bioprocessamento estéreis e descartáveis
Saiba mais
Precisa de mais informação ou ajuda para selecionar o produto perfeito para a sua aplicação?
Os nossos especialistas estão prontos para ajudar.