MasterSense™ Smart Peristaltic Pumps
Concebidas para as aplicações de processo crítico de hoje e para a indústria biofarmacêutica de amanhã
Comparar opções de bombaIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- Options for connectivity and control include EtherNet/IP, Profibus, analog remote, and serial control
- MasterflexLive® allows you to monitor pump operation over the cloud -- via PC or mobile device
- Over-the-air firmware updates ensure that your MasterSense pump system has the latest features and functionality
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Monitorize o seu processo remotamente através de PC ou dispositivo móvel.
Opções remotas MasterflexLiveComparar bombas MasterSense
![]() |
Unidades Masterflex® B/T® Bomba de processamento biofarmacêutico MasterSense™
|
fluxo mais elevado 0.65 a 42 LPM |
pressão até 35 psi |
Conectividade EtherNet/IP, Profibus, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
![]() |
Bombas Masterflex I/P MasterSense™
|
FLUXO ELEVADO 0,001 a 26 LPM |
pressão até 40 psi (2.7 bar) |
Conectividade EtherNet/IP, Profibus, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
![]() |
Bombas Masterflex® L/S® MasterSense™
|
fluxo médio 0.001 a 3400 ml/min |
pressão até 150 psi (10.3 bar) |
Conectividade EtherNet/IP, Profibus, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
![]() |
Sistema de bomba de enchimento/acabamento Masterflex® L/S® MasterSense™ com cabeça de bomba Masterflex® Ultrapharm™
|
fluxo médio 0,0006 a 19 LPM |
pressão até 150 psi (10.3 bar)? |
Connectivity EtherNet/IP, Profibus, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
Mais opções de bombeamento com operação de ecrã tátil avançado
![]() |
Ismatec® Bombas multicanal Reglo Digital
|
baixo fluxo 0.0001 a 68 ml/min *de acordo com o tipo de cartucho |
pressão até 35 psi |
Conectividade EtherNet/IP, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
![]() |
Bombas Ismatec Reglo Digital Miniflex®
|
baixo fluxo 0.004 a 365 ml/min |
pressão até 35 psi |
Conectividade EtherNet/IP, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
![]() |
Unidade de bomba de engrenagem Ismatec Reglo Digital
|
Fluxo médio 1.7 a 5850 ml/min |
pressão até 300 psi (20.7 bar) |
Conectividade EtherNet/IP, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
![]() |
Unidade de bomba de pistão Ismatec Reglo Digital
|
baixo fluxo 0.025 a 75 ml/min |
pressão até 100 psi (6.9 bar) |
Conectividade EtherNet/IP, controlo remoto analógico, de série e MasterflexLive |
Encontre o seu sistema de bomba completo
Ferramenta de seleção de bomba Masterflex rapidamente responde às suas necessidades
Começar agora