Unidades Masterflex® L/S® MasterSense™
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Features that make your process effortless
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
MasterflexLive cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Modo contínuo
Modo tempo
Modo volume
Modo remoto
Calibração dos tubos
Acesso do utilizador
Saltar leitura do manual de funcionamento
Interface intuitiva com ecrã tátil, mesmo com luvas
- Configuração e programação fáceis
- Ecrã tátil capacitivo TFT/RGB de 5" com ângulo de visão amplo e nítido
- Ajuste os parâmetros com um simples toque—mesmo com luvas
- Modos operacionais incluem funcionamento contínuo, dispensação de volume e dispensação de tempo
- Controlo de lote e intervalo/tempo de corte nos modos volume e tempo
- Antipingo e incremento de velocidade disponíveis no modo volume—garantia de eficácia e minimização de perda de amostras
- Guarde e memorize facilmente até 50 protocolos normalmente usados, cada um com um nome único
- Saiba quando atingiu o seu objetivo—indicador gráfico permite-lhe saber quando a tubagem carregada está bem calibrada
Monitorize o seu processo remotamente e guarde os programas em segurança
MasterflexLive
- MasterflexLive é a nossa plataforma segura apta para cloud para a monitorização remota em tempo real de todos os parâmetros de bombas Masterflex
- Monitorize os processos importantes em funcionamento 24/7 sem ter de ter pessoal no local
- As notificações push alertam-no para alterações nas condições de operação e mensagens de erro
Conectividade flexível
- A sua escolha de opções de conectividade—MasterflexLive®, EtherNet/IP ou Profibus
- Acesso de três níveis à funcionalidade das bombas, use esta opção para proteger o seu processo, controlando quem pode operar a bomba e a que nível
- Atualizações de firmware Over-the-air, que permite automaticamente aproveitar todas as vantagens de futuros aperfeiçoamentos
- Ligação à Internet via Wi-Fi ou conetor Ethernet padrão (RJ45) na parte de trás da unidade
Complete o seu sistema de bomba
Escolha de entre 8 cabeças de bomba e mais de 20 formulações de tubagem para criar a bomba perfeita para o seu processo
A não contaminação, baixo corte e não invasão tornam esta bomba perfeita para a biofarmacêutica e cuidados de saúde.
O acesso de três níveis e a capacidade de guardar e memorizar programas torna o seu processo de fluidos seguro e preciso.
Lida facilmente com os fluidos abrasivos e corrosivos encontrados em muitas aplicações químicas e mineiras.
Tubagem de grande durabilidade que evita fugas de produtos químicos e que elimina o bloqueio de vapor, importante para os processos de tratamento de água.
Escolha a unidade ou bomba completa certas para si
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100 RPM (até 4 cabeças de bomba aceites) |
600 RPM (até 2 cabeças de bomba aceites) |
600 RPM Easy-Load Sistema completo |
600 RPM Easy-Load II Sistema completo |
|
Taxa de fluxo | 0,001 a 580 ml/min | 0,006 a 3400 ml/min | 0,08 a 480 ml/min | 0,28 a 1700 ml/min |
Com EtherNet/IP e MasterflexLive | MLFX07526-20 | MLFX07526-10 | MLFX77920-40 | MLFX77920-42 |
Com Profibus e MasterflexLive | MLFX07526-22 | MLFX07526-12 | MLFX77920-50 | MLFX77920-52 |
Especificações da unidade |
||||
Aprovações da agência | UL, cUL, CE | |||
Garantia | 2 anos | |||
MasterflexLive | Monitorização remota em tempo real de todos os parâmetros da bomba. As notificações push alertam-no sobre as condições de funcionamento e mensagens de erro, permitindo-lhe monitorizar processamentos de bomba críticos 24/7—sem precisar de estar no local. | |||
EtherNet/IP ou Profibus |
Interface direta com Ethernet/IP ou Profibus com base na(s) rede(s) de controlo de processo (usando PLC, SCADA ou similar); permite o controlo de todos os parâmetros de bomba através da interface de rede. | |||
Precisão de controlo de velocidade (resolução) | ±0,1% (0,1 rpm a 600 rpm; 0,01 rpm a 100 rpm) | |||
Reversível | Sim | |||
Ecrã | Ecrã tátil capacitivo TFT/RGB de 5” com comutação em plano (amplo ângulo de visualização); 800 x 480 pixéis | |||
Dispensação digital | Sim | |||
Controlo externo - entrada | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; arranque/paragem, direção (CW/CCW), acionamento através de fecho de contacto | |||
Controlo externo - saída | 0 a 20 mA, 20 a 0 mA, 4 a 20 mA, 20 a 4 mA; 0 a 10 V, 10 a 0 V, 0 a 5 V, 5 a 0 V; Saída taq. (coletor aberto), funcionamento de motor, cabeça aberta, local/remoto, alarme geral | |||
Motor | sem escovas CC com codificador; serviço contínuo; reversível; 1/10 cv (75 W) | |||
Sensor de cabeça aberta | Sim; cabo de extensão incluído | |||
Materiais da caixa | Caixa de plástico ABS, estrutura de alumínio pintado, painel de alumínio pintado | |||
Classificação da caixa | IP33 | |||
Dimensões (C x L x A): | 10-1/4" x 7-5/8" x 8-1/2" (26 x 19,4 x 21,6 cm) | |||
Peso de envio | 11 lb (5 kg) | |||
Potência | 90 a 260 V CA, 50/60 Hz |