Tubagem de bomba peristáltica Masterflex®
Não aceite substitutos —
Formulações testadas extrudadas com precisão e de bomba projetadas para fornecer a mais elevada qualidade para durabilidade da tubagem, pressão e elevação de sucção.
A tubagem de bomba Masterflex é extrudada de forma personalizada para se adequar às bombas Masterflex e projetada para uma longa vida útil em aplicações de bombas peristálticas. Consistência lote a lote oferece precisão e repetibilidade.
Comprar por série de tubagem de bomba
Ver guia de seleção de tubagem de bomba Masterflex
Principais formulações de tubagem
Silicone
A norma da indústria biofarmacêutica
C-Flex
Para vedação, soldagem asséticas e outras aplicações biológicas
Puri-Flex
Durabilidade superior da bomba e biocompatibilidade Stock garantido
PharMed BPT
Fiável para aplicações peristálticas e farmacêuticas
PTFE
Absoluta resistência a produtos químicos e elevada resistência térmica
Chem-Durance
Excelente resistência a produtos químicos, durabilidade da bomba e biocompatibilidade
Tygon E-LFL
A bomba com maior longevidade de todas as formulações Tygon
Viton
Ideal para conformidade FDA necessária e compatibilidade química superior.
Serviços e ferramentas personalizados
Personalizar soluções de engenharia
Em parceria com bombas de engenharia personalizadas – concretizando ideias há mais de 50 anos.
Saiba mais
Personalizar corte de tubagem ao comprimento
Temos flexibilidade para responder às suas necessidades, poupando-lhe tempo e dinheiro. Escolha o seu tipo, comprimento e quantidade de tubagem.
Saiba mais
Outras categorias destacadas
Como verificar a compatibilidade da sua tubagem
Pese e meça
o comprimento e diâmetro da amostra de tubagem
Submerja
Usando um recipiente fechado, submerja a amostra no seu fluido durante 48 horas
Volte a pesar, volte a medir,
e examine a amostra quanto a dilatação, fragilidade ou outra deterioração
Teste na bomba
sob atual temperatura, vácuo/pressão ou outras condições de operação
NOTA: as formulações de tubagem PharmaPure e Chem-Durance Bio são coextrudadas com diferentes materiais interior e exterior e requerem métodos de teste modificados. Contacte a Masterflex®, parte da Avantor para instruções de teste químico. Verifique a nossa base de dados de resistência química.
Precisa de mais informação ou ajuda para selecionar o produto perfeito para a sua aplicação?
Os nossos especialistas estão prontos para ajudar.