Guia para seleção de tubos para bombas e sistemas de manuseamento de fluidos
Os tubos adequados são cruciais quando constrói o seu sistema de bombas para processamento de fluidos. Antes de escolher, considere todos os aspetos da sua aplicação: compatibilidade química, temperatura de funcionamento, pressão, aprovações regulamentares necessárias, permeabilidade da tubagem a gases e requisitos de limpeza/esterilização.
Use o "Guia de seleção de tubos" abaixo para ajudá-lo a selecionar o tubo apropriado para a sua aplicação. O Guia de compatibilidade química e o resumo da resistência aos produtos químicos no quadro abaixo são apenas orientações. A resistência aos produtos químicos e o desgaste dos tubos podem variar de acordo com o uso, teste sempre os tubos que selecionar às condições atuais.
Estamos aqui para ajudar a determinar a tubagem certa para as suas necessidades de bombas e manuseamento de fluidos. Saiba mais sobre classificações e formulações químicas abaixo.
Classificações da resistência aos produtos químicos
A —Sem danos após 30 dias de exposição constante.
B —Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante.
C —Algum dano após 7 dias de exposição constante. Os efeitos podem incluir: rachar, fissurar, perder força, descolorar, flexibilizar ou dilatar. A flexibilização e dilatação podem ser reversíveis, em alguns casos.
D —Não recomendado para uso contínuo. Pode ocorrer dano imediato.
"_" —Dados de teste indisponíveis ou não aplicáveis.
Formulação Temperatura
de serviço
Certificado(s)
de resina
Durómetro Resumo da resistência aos produtos químicos Permeabilidade (aprox)†
Unidades: {cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10
Ácidos,
fracos
Ácidos,
fortes
Bases,
fracas
Bases,
fortes
Ozono Luz
UV
CO2 H2 O2 N2
Bev-A-Line® IV -60 até 160 °F
(-51 até 71 °C)
FDA, USP, USDA, 80 (D) B D B B D
Bev-A-Line® V -60 até 200 °F
(-51 até 93 °C)*
National Formulary 80 (D) B B B B D
Bev-A-Line® XX -60 até 160 °F
(-51 até 71 °C)
FDA*, NSF* 55 (D) C D C D C A
C-FLEX® -100 até 275 °F
(-73 até 135 °C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) A A A A B 150
Chemfluor®367 -400 até 450 °F
(-240 até 260 °C)
FDA 58 (A) A A A A A
Cobre -60 até 400 °F
(-53 até 204 °C)
Nenhum D D C C A A
EPDM de qualidade alimentar;
em linha com PTFE;
reforçado a fio
-40 até 300 °F
(-40 até 148 °C)
FDA, USDA, 3A A B A A
ETFE -150 até 302 °F
(-101 até 150 °C)
GMP 75 (D) A A A A A A
FEP -454 até 400 °F
(-270 até 205 °C)
FDA, USP, GMP 55 (D) A A A A A A 5,9 1,3 14 2,0
Borracha de goma -15 até 158 °F
(-26 até 70 °C)
GMP 35 (A) A D A B C D 1311 492 307 118
Hypalon® 40 até 220 °F
(4 até 104 °C)
Nenhum 70 (D) A
Kynar® -40 até 260 °F
(-40 até 127 °C)
FDA, USP, USDA 80 (D) A A A A A A
MFA -103 até 482 °F
(-75 até 250 °C)
USP 59 (D) A A A A A A
Norpreno® -75 até 275 °F
(-60 até 135 °C)
GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Norpreno® qualidade alimentar -60 até 275 °F
(-51 até 135 °C)
FDA, NSF, GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Norpreno® pressão -60 até 275 °F
(-51 até 135 °C)
FDA, 3A, NSF 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Nylon -60 até 200 °F
(-51 até 93 °C)
Nenhum A D A C C D 20 19 5,4 1,1
PEEK Até 212 °F
(Até 100 °C)
Nenhum A A A A A A
PFA -320 até 500 °F
(-195 até 260 °C)
FDA, USP, GMP 60 (D) A A A A A A
PFA-450 alta pureza -320 até 500 °F
(-195 até 260 °C)
FDA, GMP 60 (D) A A A A A A
PharMed® -75 até 275 °F
(-59 até 135 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 64 (A) A B A C A B 1200 80 200
Polietileno -100 até 175 °F
(-73 até 80 °C)
FDA, USDA 50 (D) A D B B B A 280 60 20
Polietileno,
em linha com FEP
-100 até 175 °F
(-73 até 80 °C)
FDA, GMP A A A A A A 5,9* 1,3* 14* 2,0*
Poliimida -418 até 896 °F
(-250 até 480 °C)
USP, NEMA A A A A A A
De polipropileno 32 até 250 °F
(0 até 121 °C)
FDA, USDA 75 (D) A D B B C D 90 25 4
Poliuretano
(transparente, tonalidade água)
-40 até 180 °F
(-40 até 82 °C)
Nenhum 95 (A) B D B B A 395 66 10,5 17,1
Poliuretano
(vermelho, verde,
azul, preto)
-70 até 185 °F
(-57 até 85 °C)
Nenhum 95 (A) B D B B A 395 66 10,5 17,1
PTFE -400 até 500 °F
(-240 até 260 °C)
FDA, USP, GMP 50 (D) A A A A A A 6,8 1,0
PTFE
código de cor
-400 até 500 °F
(-240 até 260 °C)
Nenhum 50 (D) A A A A A A 6,8 1,0
PVC 10 até 140 °F
(-12 até 60 °C)
Nenhum 65 (A) A A A A A A 6,8 1,0
PVC Bubble® -5 até 180 °F
(-21 até 82 °C)
Nenhum 55 (A) A D A D B D 1305 1345
PVC de qualidade alimentar 10 até 140 °F
(-12 até 60 °C)
FDA, 3A, USDA 65 (A) A A A A A A 6,8 1,0
PVC reforçado -5 até 180 °F
(-21 até 82 °C)
FDA, USDA, NSF, 3A 65 (A) A D A A B D 36 36
PVC
reforçado a fio
25 até 150 °F
(-4 até 65 °C)
FDA, USDA, 3A, NSF 70 (A) A D A A B D 36 36
Silicone,
peróxido curado
-60 até 460 °F
(-51 até 238 °C)
FDA, USP, GMP 50 (A) B D A A A 20.132 6579 7961 2763
Silicone,
platina curada
-60 até 460 °F
(-51 até 238 °C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) B D A A A 20.132 6579 7961 2763
Silicone
reforçado,
peróxido
-60 até 400 °F
(-51 até 204 °C)
FDA, USP, GMP 60 (A) B D A A A 20.132 6579 7961 2763
Aço inoxidável, 316 -65 até 550 °F
(-53 até 289 °C)
Nenhum A B A C A A
Tygon®,
em linha com FEP
-40 até 180 °F
(-40 até 82 °C)
FDA*, USP*, GMP 67 (A) A A A A B B 5,9* 1,3* 14* 2,0*
Tygon®
combustível/lubrificante
-35 até 165 °F
(-37 até 74 °C)
GMP 57 (A) B C C D A A 100 12 22
Tygon®
alimentos/bebidas
-49 até 165 °F
(-45 até 74 °C)
FDA, NSF, 3A 63 (A) A B A B B D 270 30 60
Tygon®
pureza elevada
-94 até 125 °F
(-70 até 52 °C)
FDA, USP, GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
alta pureza reforçada
-94 até 125 °F
(-70 até 52 °C)
FDA, NSF, GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
laboratório; vácuo
-58 até 165 °F
(-50 até 74 °C)
FDA, GMP 55 (A) A D A D B D 360 40 80
Tygon®
LFL
-58 até 165 °F
(-50 até 74 °C)
FDA, USP, GMP 56 (A) A A A B
Tygon®
pressão
-47 até 165 °F
(-44 até 74 °C)
FDA, 3A, NSF 65 (A) A A B A 2700 600 300
Tygon®
sanitário
pressão silicone
-112 até 320 °F
(-51 até 160 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 70 (A) B D A A A
Tygon®
silicone
-112 até 392 °F
(-80 até 200 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 50 (A) A C A A B B
Tygon®
ultra
resistência aos produtos químicos
-108 até 125 °F
(-78 até 52 °C)
GMP 72 (A) A C A A B B 4840 980 350
Tygothane®
pressão
-100 até 180 °F
(-73 até 82 °C)
FDA, NSF 82 (A) C C B D A 1680 180 60
De vinil -45 até 180 °F
(-43 até 82 °C)
GMP 67 (A) A D A A C D 360 40 80
Viton® -25 até 400 °F
(-32 até 204 °C)
GMP 75 (A) A A C D A A 79 15 4,3
*Baseado no invólucro
†A 25 °C
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Tubagem de bombas para uma ampla variedade de aplicações e mercados
A tubagem de bombas é utilizada em várias aplicações e numa vasta gama de mercados e indústrias como:
  • Soluções de pesquisa em Life Science, produtos e recursos
  • Cromatografia e espectrometria de massa
  • Química analítica
  • Produção biofarmacêutica
  • Segurança
  • Soluções para ambientes controlados e salas limpas
Todas possuem tubagem de bombas fiável Masterflex® para as suas necessidades específicas. Visite o nosso website ou contacte-nos para obter mais informações.
O guia de tubagem de que precisa
Precisa de mais orientação para selecionar uma tubagem de bomba peristáltica? Os nossos guias de seleção de tubagem de bomba Masterflex® podem ajudar: Saiba mais sobre a correspondência de tubagem de bombas peristálticas para o fluido que planeia utilizar. Estamos aqui para o ajudar a efetuar a sua pesquisa. Contacte-nos com quaisquer perguntas que possa ter sobre tubagem de bombas.