Guia de seleção de conexões
O mundo dos consumíveis de biologia está cheio de escolhas. E essas escolhas não se baseiam apenas na preferência pessoal: cada peça deve encaixar nas outras como um ecossistema contínuo para o equipamento laboratorial funcionar corretamente.
Na Masterflex, a nossa preocupação é facilitar este processo. Este guia de conexões irá ajudá-lo a encontrar o tipo de conexão certo para o seu sistema.
Como escolher as conexões certas
Depois de ter optado pela bomba certa, o sistema de cromatografia ou equipamento de fermentação, vai querer fazer as conexões certas. As conexões erradas podem causar problemas como:
- Fugas
- Restrições de fluxo indesejadas
- Tempo de paragem valioso
A escolha da conexão apropriada permite ao seu equipamento funcionar da forma como pretende.
Seleção das suas conexões
-
Tipo de tubo
As conexões dentadas funcionam melhor com tubagem flexível como silicone ou PharMed®. As conexões de compressão funcionam melhor com tubos rígidos, tal como PTFE ou de polipropileno.
-
Tipos de materiais
Os fluidos incompatíveis com o material de conexão podem causar fugas ou danos no sistema. Para fluidos altamente corrosivos, as conexões PTFE são melhores. Veja os nossos gráficos de resistência aos produtos químicos para verificar a compatibilidade material do seu fluido.
-
Verificação das condições de temperatura e pressão
Os fluidos incompatíveis com o material de conexão podem causar fugas ou danos no sistema. Para fluidos altamente corrosivos, as conexões PTFE são melhores. Veja a nossa base de dados de compatibilidade de produtos químicos e material para verificar a compatibilidade do seu fluido.
Tipos de conexões básicas
As conexões dentadas deslizam nos tubos flexíveis. A elasticidade dos tubos mantém-nos na conexão para instalações de baixa pressão.
As conexões de came são conexões de rápida desconexão para serem usadas com mangueira. Ligue um acoplador fêmea a um adaptador macho e puxe os braços para baixo para uma ligação segura. Capaz de resistir a aplicações de alta pressão.
As conexões de cromatografia to rodzaj złączy zaciskowych przeznaczonych do HPLC i innych zastosowań wysokociśnieniowych. Te złącza wytrzymują ciśnienie do 1000 psão um tipo de conexão de compressão concebido para aplicações HPLC e outras aplicações de alta pressão. Essas conexões resistem a pressões altas, como 1000 psi.
As conexões de compressão têm uma porca que comprime os tubos rígidos contra o corpo de uma conexão para aplicações de alta pressão.
As conexões Luer são concebidas para trabalho com microtubos e seringas de tipo Luer. As extremidades de ligação de tamanho padrão tornam as conexões Luer, as torneiras e os coletores completamente intercambiáveis para instalações infalíveis.
As conexões de tubo são roscadas em tamanhos NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread) ou BSP (British Standard Pipe) para conexões de tubo permanentes de alta pressão.
As conexões de desligamento rápido permitem-lhe fazer e interromper conexões de tubos sem separar os tubos da conexão. Disponíveis com conexões dentadas, de tubo, de compressão e John Guest®.
As conexões sanitárias são concebidas para conexões de tubos livres de contaminação. A maior parte dessas conexões autoclaváveis satisfaz os requisitos FDA e USDA e os padrões sanitários 3A.
Tamanhos de tubos roscados
Originalmente, os tubos foram especificados com um diâmetro exterior (DE) e espessura padronizados, de modo a que o tamanho de tubo nominal fosse aproximadamente igual ao diâmetro interior (DI). Pelo facto de esta relação entre o DE, a espessura e o tamanho nominal do tubo já não ser real, as escalas de polegadas NPT (National Pipe Taper) e UNF (Unified Fine Thread) são diferentes da escala de polegadas de padrão inglesa.
Também tem conexões de tubagens padrão britânicos BSP (British Standard Pipe) para conectar sistemas que usam tanto configurações roscadas NPT como BSP. Ver também a tabela abaixo para comparar estes dois estilos roscados.
Tamanho | Roscas por polegada | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Certificados de conformidade
Procure a identificação “Certificados" apresentada com produtos aplicáveis para identificar facilmente a disponibilidade de um certificado de qualidade. As nossas equipas de apoio ao cliente podem fornecer um certificado de conformidade de resina ou elastómero para muitas das nossas conexões, tubos e produtos de vedação. Pode pedir esta documentação GRATUITA no momento da compra, selecionando a opção “conformidade” para um item específico.
Lista de certificados da sua empresa:
- Número de ordem de encomenda
- Número de referência de encomenda
- Número de catálogo
- Formulação/Composto
- Número de lote (se aplicável)
- País de origem
Os certificados também listam as regulamentações e agências com que a conexão, tubagem ou junta estão em conformidade, incluindo:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Siga o nosso guia de conexões
O fornecimento de peças compatíveis pode ser difícil; constitui uma parte importante do processo de construção laboratorial que pode facilmente correr mal se forem adquiridas peças incompatíveis. Facilitamos a compra das conexões certas. O nosso guia de conexões com certeza o irá ajudar a encontrar aquilo de que precisa.