Guia de seleção de tubos para fluidos viscosos
Select tubing size based on flow rate and viscosity
Como utilizar este gráfico
Exemplo:
Tem um fluido centipoise 800 que quer bombear a 150 mL/min. Encontre 150 mL/min no eixo "velocidade de fluxo” do gráfico acima e encontre 800 centipoise no eixo "viscosidade". Siga os dois pontos para onde se encontram. O gráfico mostra que os tubos L/S® 35 e L/S® 36 produzem a taxa de fluxo pretendida. Estes tamanhos dos tubos também funcionam para todas as viscosidades inferiores e taxas de fluxo inferiores.
Considerações:
Todos os dados de teste de viscosidade foram obtidos usando materiais de tubos firmes, tais como Norprene®, PharMed®, Viton®, e Tygon® porque estas formulações são as melhores em termos de aplicação de alta viscosidade. Os testes foram realizados com fluidos a 21°C (0°F) e 0 bar (0 psig) da pressão traseira. O gráfico serve apenas como guia geral e não é garantia de alcançar os resultados apresentados.
  • Tubos de bomba Masterflex
  • Soluções de bomba OEM