Guia de comparação e seleção para unidades digitais Masterflex
Masterflex tem as opções de unidades digitais para a sua investigação ou processo. Quer precise de uma unidade padrão, uma unidade com a segurança de um sensor de cabeça aberto, uma unidade compatível com computador, uma unidade de rede/computador com Bluetooth® e Ethernet ou Profibus, ou se precisar de uma monitorização remota via a cloud, nós temos uma bomba digital para as suas necessidades.
As unidades digitais padrão Masterflex têm um motor de alta precisão e livre de manutenção e uma interface gráfica que facilita imenso a instalação e operação. Selecione um Masterflex padrão com um sensor de cabeças aberta (OHS) para maior segurança e esteja certo que a sua bomba vai fechar automaticamente quando a cabeça da bomba está aberta. Quando precisar de uma unidade compatível com computador, pode encontrar uma variedade de opções de unidades Masterflex para satisfazer as suas necessidades. Se escolher uma unidade equipada com MasterflexLive®, pode obter uma monitorização em tempo real das suas bombas. Monitorize todos os parâmetros, incluindo velocidade, taxa de fluxo, volume dispensado e mais. As notificações push alertam-no para condições de operação e mensagens de erro, permitindo que monitorize 24/7 processos importantes de bombeamento—sem ter de estar no local.
Use o quadro comparativo abaixo para selecionar o Masterflex certo® unidade digital para a sua aplicação:
Padrão Digital Digital Modular; Processo Digital | Padrão Digital OHS; Processo Digital OHS | Compatível com computador | Rede / Bluetooth com EtherNet/IP | Rede / Bluetooth com Profibus | MasterflexLive® | |
Comunicação - I/O | ||||||
Sinal I/O analógico | • | • | • | • | • | • |
Sensor de cabeça aberta / Fuga | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - Telnet | • | • | • | |||
Cloud (MasterflexLive) | • | |||||
Sinal I/O analógico | Entrada: controlo da velocidade via 0 até 20 mA, 4 até 20 mA, 0 até 10 V (expansível); Start/Stop, CW/CCW, e Prime via fecho de contacto; Saída: 0 até 20 mA, 0 até 10 V; TTL impulso (Tach); Contacto de funcionamento da unidade; indicador de modo interno/externo | |||||
Sensor de cabeça aberta / Fuga | O conector em frente à unidade aceita a ligação direta do sensor da cabeça aberta (OHS) / sensor do detetor de fugas | |||||
RS-232 | Controlo do PC de todos os parâmetros da bomba via comandos seriais, usando um conector serial de 9 pinos | |||||
USB | Controlo do PC de todos os parâmetros da bomba via comandos seriais, usando um conector USB | |||||
BluetoothLE | Controlar todas as funções da bomba, guardar e lembrar programas de dispensação, monitorizar o estado da bomba via aplicação de controlo baseada em iOS personalizada; exige que o telefone ou tablet estejam ao alcance do sinal BluetoothLE (aprox. até 25 m). | |||||
EtherNet/IP ou Profibus |
Interface diretamente com rede(s) de controlo do processo baseado em Ethernet/IP ou Profibus (usando PLC, SCADA ou similar); permite controlar todos os parâmetros da bomba via interface de rede. | |||||
Ethernet - Telnet | Rede interna bidirecional / controlo do PC de todos os parâmetros da bomba via comandos ASCII usando um conector Ethernet RJ-45 | |||||
Cloud (MasterflexLive) | Monitorização do estado da bomba via aplicação personalizada baseada na cloud; também recebe notificações push do estado da bomba via e-mail ou texto; requer unidade para ligação à Internet via conector padrão RJ-45 (todos) ou Wi-Fi (78018-xx apenas de série). | |||||
Padrão Digital Digital Modular; Processo Digital | Padrão Digital OHS; Processo Digital OHS | Compatível com computador | Rede / Bluetooth com EtherNet/IP | Rede / Bluetooth com Profibus | MasterflexLive® | |
SKUs aplicáveis | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |