O Guia de seleção de tubos "STAMP"
A forma mais fácil para selecionar tubos de bomba: Basta usar "STAMP"
Uma escolha de tubos bem-sucedida resulta num sistema que fornece um excelente desempenho e evita, mais tarde, uma remodelação e resolução de problemas. Para fazer uma seleção bem considerada para a sua aplicação, lembre-se do acrónimo STAMP.
A informação apresentada abaixo destina-se a servir de guia para seleção e especificação de tubos flexíveis. O uso apropriado deste guia facilita a conceção dos sistemas de fluidos, o desempenho e reduz, mais tarde, a remodelação e resolução de problemas no projeto.
Na escolha do tubo apropriado para a sua aplicação, há vários fatores a considerar, sendo a maioria esquecida até ser tarde demais. Para facilitar o processo, use o acrónimo “STAMP” para ajudar a lembrar-se de cada fator.
Cada letra refere-se a um componente importante do processo de seleção: "superfície tamanho, temperatura, aplicação, meios e pressão," mas há mais detalhes para cada letra, que são fornecidos neste guia.
Lab Tubing
S — superfície tamanho
Temos sempre de considerar o Di, DE e a espessura relativamente ao tamanho, mas os comprimentos de corte são também um fator importante que é frequentemente esquecido. DI, DE e espessura desempenham um fator tremendo em termos de taxas de pressão e vácuo, e devem ser considerados nesta decisão. As tolerâncias são também uma preocupação para pontos de fuga e dimensões importantes do design. Compreender as opções de ligação do utilizador final ajuda a garantir uma adaptação adequada e eliminação posterior de problemas no processo.
T — temperatura
A temperatura tem uma grande variedade de implicações sobre o processo de seleção de tubos. A temperatura de serviço é frequentemente considerada por razões óbvias, mas a temperatura de limpeza, a temperatura ambiente e a flutuação da temperatura completa também devem ser consideradas. Mudanças repentinas ou temperaturas extremas podem afetar negativamente o desempenho e causar falhas prematuras. Isso resulta normalmente num custo de material mais alto como única opção, mas com avanços nas capacidades de fabrico, e a exploração de produtos de múltiplas camadas pode ajudar a suavizar este custo, ao mesmo tempo que satisfaz as expetativas de desempenho.
Tangential Flow Filtration Tubing Application
A — aplicação
Compreender a aplicação é a parte mais complexa do processo de seleção e é frequentemente negligenciada. Os utilizadores finais podem ser vagos na descrição, porque não têm mesmo certeza o que procuram em termos de tubos ou porque se preocupam com a divulgação de demasiada informação sobre o seu produto inovador. Seja como for, obter respostas vai ajudar ambas as partes.
As preocupações regulamentares estão sempre no topo da lista. É importante compreender que documentação é necessária e que normas têm de ser cumpridas. FDA, USDA, 3A, ISO, EPA, USP e NSF têm todos eles diferentes preocupações de conformidade, que garantem uma diferente seleção de material. A documentação de apoio apropriada e os certificados devem ser revistos antes da encomenda, com todos os detalhes acordados antes de chegar o primeiro envio. Documentação em falta vai apenas atrasar o processo e criar um agravamento desnecessário.
Conhecer a dinâmica da aplicação ajuda na escolha do material relativamente à clareza, durómetro (dureza relativa), fadiga flexural ou resistência abrasiva e uso de bomba peristáltica. Há materiais disponíveis para combater cada um desses fatores individualmente e opções de múltiplas camadas para resolver um conjunto desses fatores. O primeiro passo é compreender o âmbito geral da aplicação.
M — meios
Compreender o fluido ou os meios a serem transportados é necessário para assegurar que não se verifique nenhum extraível, adsorção/absorção ou apresamento de partículas. Os diferentes produtos químicos atacam vários materiais a diferentes velocidades, por isso, compreender todo o uso do produto ajuda na escolha. Os agentes de limpeza são frequentemente os fluidos mais agressivos, mas também deve ter noção das reações químicas que podem ser causadas pelos fluidos em mudança. Muitas vezes negligenciam-se os químicos ambientais presentes na atmosfera, quer presentes no ar á volta do produto do tubo quer a escorrer por fugas ou formação de condensação. Se o fluido for muito agressivo, pode escolher os produtos de múltiplas camadas para ajudar na proteção da barreira e diminuir o custo geral de material.
Alguns materiais podem ser produzidos com tolerâncias mais rigorosas para conexões apertadas, para evitar pontos de fuga, enquanto outros podem ser produzidos com uma superfície interior mais suave para melhor enxaguamento. Compreender o fluido a transportar pode ajudar a maximizar a eficiência do seu projeto para facilitar o enxaguamento e evitar fugas dispendiosas. A segurança também desempenha um papel na escolha de material. Alguns requisitos permitem a visualização do fluido a ser transportado. Isso quer dizer o material tem de ter um nível suficiente de clareza para ver o caminho do fluido e distinguir se está algum material presente. Outras opções requerem identificar marcações para vários produtos químicos através do uso de produtos de tubos coloridos ou texto de marcação específico. Isso pode ser conseguido e é uma tendência crescente no esforço de aumentar a segurança das empresas. Se for do seu interesse, certifique-se que o fabricante que escolheu lida, de facto, com estes tipos de opções.
Peristaltic Pump Tubing
P — pressão
O vácuo e a pressão positiva criam tensão sobre qualquer produto de tubos. Ignorar esses fatores pode criar condições perigosas durante o uso do produto. Maiores ou menores temperaturas reduzem fortemente o valor de pressão para materiais e é necessário tomar medidas adequadas. Mudar a espessura pode ajudar a aumentar o valor de pressão, como também pode reduzir o DE/DI geral. Se isso não for uma opção, os produtos de múltiplas camadas de vários materiais podem ajudar a manusear a pressão pretendida, assim como a manter as condições adequadas no caminho do fluido.
As pressões criadas durante a operação normal não são as únicas condições importantes para selecionar um tubo de laboratório adequado. Os ciclos de limpeza podem criar as condições de pressão mais extremas e têm de ser consideradas durante a seleção.
Resumo
De um modo geral, este guia "STAMP" é uma ferramenta e transformou-se num acrónimo para facilitar o processo. Quando selecionar o seu produto, a qualidade é, como sempre, da maior importância. Não hesite em perguntar ao fabricante sobre o respetivo processo de qualidade, visitas às fábricas e ver como o seu produto é concebido e produzido. Se alguma coisa correr mal no campo, vai querer saber que o seu parceiro fabricante tem toda a documentação de qualidade de suporte.
As opções de tubagem Masterflex adequam-se a uma ampla gama de requisitos
  1. Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® L/S® Tubagem para bomba de precisão e elevado desempenho, C-Flex®, L/S 15 - MFLX06424-15. Esta tubagem combina a biocompatibilidade de silicone com a resistência aos produtos químicos similar ao Tygon®, ideal para uso geral laboratorial que requer elevado desempenho e longevidade.
  2. Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® L/S® Tubagem de bomba de precisão, silicone tratada com platina, L/S 16 - MFLX96410-16. Conhecida pela sua excelente biocompatibilidade, resistência térmica e definição de baixa compressão, tornando-a adequada para aplicações farmacêuticas, de biotecnologia e alimentares.
  3. Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® L/S® Tubagem de bomba de precisão e elevado desempenho, PharMed® BPT, L/S 24 - MFLX06508-24. Esta tubagem é concebida para proteger amostras sensíveis à luz e é perfeita para trabalho de cultura celular e de tecidos, bem como aplicações farmacêuticas.
  4. Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® L/S® Tubagem de bomba de precisão e elevado desempenho, com conformidade FDA Viton®, L/S 15 - MFLX96412-15. Esta tubagem é adequada para aplicações alimentares ou laboratoriais em que a conformidade FDA é necessária e oferece uma boa resistência química e durabilidade a elevada temperatura.
  5. Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® L/S® Tubagem de bomba de precisão e elevado desempenho, Tygon® S3 E-LFL, L/S 36 - MFLX06440-36. Recomendada para uso geral laboratorial, esta tubagem destaca-se pela sua longa vida útil e capacidade de adaptação ao vidro e metal, o que é benéfico para várias configurações laboratoriais.
  6. Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® L/S® Tubagem de bomba de 2 incrementos, silicone tratada com platina, Avantor® - Várias opções disponíveis como MFLX06421-24, MFLX06421-13, etc. Estes tubos oferecem elevada clareza e baixos níveis de ligação de proteínas, adequados a cabeças de bomba multicanal usadas em aplicações de farmacêutica, biotecnologia e alimentar.
A tubagem de bomba Masterflex é concebida com precisão, assegurando um excelente desempenho e compatibilidade com as bombas peristálticas, respondendo a diversas necessidades dos laboratórios de pesquisa, farmacêutica, laboratórios clínicos e indústria de alimentos e de bebidas e muito mais.
Para mais assistência com as suas necessidades de bombeamento contacte-nos hoje!