Diretrizes de seleção e dados técnicos de longevidade da tubagem
Diretrizes de seleção
O desempenho de longevidade da tubagem é apenas um dos muitos fatores presentes nas suas aplicações de bombeamento. Estes gráficos de referência úteis ajudam-no a selecionar a tubagem para a sua aplicação de bombeamento.
A longevidade da tubagem é apresentada em horas a várias velocidades de motor enquanto bombeia continuamente água a 21 °C (70 °F) e 0 bar (psig). Os dados de longevidade Masterflex® são calculados desde a falha ou redução para uma taxa de fluxo de 50%, o que ocorrer primeiro.
Em geral:
- Os materiais de tubagem Norprene® e PharMed® oferecem a melhor longevidade de tubagem em todas as aplicações em que o fluido bombeado é quimicamente compatível.
- A tubagem Precision de elevado desempenho possui 20 a 30% de longevidade de tubagem acrescida sobre a tubagem Precision.
- O Norprene e PharMed de elevada pressão têm a melhor durabilidade em aplicações de pressão.
- A tubagem de silicone tratada com peróxido oferece uma longevidade de tubagem de até mais 40%. A tubagem de silicone tratada com platina oferece melhor biocompatibilidade e menos extraíveis. A tubagem Biopharm Plus de silicone tratada com platina dura até cinco vezes mais do que a outra tubagem de silicone e platina.
Outros fatores a considerar ao determinar a melhor tubagem para a sua aplicação incluem:
- Compatibilidade do fluido
- Temperatura do fluido
- Pressão do sistema
- Rpm do motor
- Clareza da tubagem
- Ciclo de funcionamento
- Períodos de manutenção
- Pureza da tubagem
- Viscosidade
Depois de selecionada a tubagem:
- Teste-a na sua aplicação.
- Monitorize a longevidade de tubagem no ciclo de funcionamento, procure sinais de fadiga da tubagem (p. ex. fugas de pequenos furos, abrasão, etc.)
- Organize um calendário de manutenção para antecipar falhas da tubagem.
Monitorize o tempo em que a tubagem está na bomba. Avance-a 8 a 12 polegadas numa base diária, semanal, mensal ou trimestral, de acordo com a sua experiência e o seu calendário de manutenção.
Teste dos parâmetros
Estes gráficos indicam a longevidade média da tubagem Masterflex® usada nas nossas cabeças de bomba de estilo padrão. A longevidade da tubagem é apresentada em horas a várias velocidades de motor enquanto bombeia continuamente água a 21 °C (70 °F) e 0 bar (psig). Estes dados foram recolhidos em anos de teste das bombas peristálticas Masterflex. Os dados de longevidade Masterflex são calculados desde a falha ou redução para uma taxa de fluxo até 50%, o que ocorrer primeiro.
Estes gráficos devem ser usados apenas como comparação geral. Não se garante que irá atingir os resultados apresentados. Em geral, a longevidade de todos os tipos de tubagem é afetada adversamente pela temperatura, rpm do motor da bomba, compatibilidade química e pressão.