Como escolher o sistema de bomba Masterflex® certo
Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® oferecem precisão e repetibilidade superiores assegurando um desempenho ideal quando utilizados com a tubagem correta. Estas bombas oferecem a mais recente tecnologia, incluindo monitorização de sensor integrado MasterSense para assegurar qualidade dos meios, conetividade ativada com licença para a nuvem MasterflexLive® , capacidade de ecrã tátil digital intuitivo e são bombas de baixa manutenção e económicas. A nossa abrangente gama tem aquilo de que precisa desde o laboratório à produção.
Conhecer as famílias de bombas Masterflex
A Masterflex oferece quatro diferentes famílias de bombas diferenciadas pela taxa de fluxo:
Série de bomba peristáltica Masterflex — Comprar por gama de fluxo
Série Ismatec®
Microfluxo, alta precisão
Gama de fluxo:
0,0001 a 365 ml/min
Bombas de microfluxo >
Série L/S®
Controlo de fluxo preciso
Gama de fluxo:
0,00005 a 3400 ml/min
Precisão do fluxo >
Série I/P®
Sistemas potentes
Gama de fluxo:
0,001 a 26 LPM
Fluxo industrial >
Série B/T®
Taxas de fluxo mais elevadas
Gama de fluxo:
0,3 a 42 LPM
Bombas de fluxo mais elevadas >
Os sistemas de bombas peristálticas Masterflex® oferecem precisão e repetibilidade superiores assegurando um desempenho ideal quando utilizados com a tubagem correta. Estas bombas oferecem a mais recente tecnologia, incluindo monitorização de sensor integrado MasterSense para assegurar qualidade dos meios, conetividade ativada com licença para a nuvem MasterflexLive® , capacidade de ecrã tátil digital intuitivo e são bombas de baixa manutenção e económicas. A nossa abrangente gama tem aquilo de que precisa desde o laboratório à produção.
Conhecer as famílias de bombas Masterflex
A Masterflex oferece quatro diferentes famílias de bombas diferenciadas pela taxa de fluxo:
Em cada opção do portfólio Masterflex, existem normalmente três componentes principais que constituem um sistema de bomba: a unidade da bomba, a cabeça e a tubagem . De acordo com a família de bombas escolhida, a unidade da bomba e a cabeça podem ser montadas previamente ou ter de ser encomendadas separadamente. Para mais detalhes, visite Selecione os componentes que se adequam aos seus requisitos.
5 questões-chave para selecionar o sistema de bomba correto
Para o ajudar a selecionar os componentes certos para o sistema de bomba ideal, responda às cinco questões-chave abaixo para melhor compreender os parâmetros do sistema Masterflex de que precisa:
Qual é a sua aplicação? – Os requisitos-chave que podem definir a seleção final de componentes incluem o tipo de ambiente em que terá lugar a bombagem, ou outros requisitos regulamentares necessários para o seu fluxo de trabalho.
  • Que meios vai bombear? – Que tipo de reagentes específicos irá bombear com o seu sistema de bombas Masterflex? Quais as propriedades químicas (orgânicas/inorgânicas; pH; etc.) desses reagentes? Quais as propriedades físicas (viscosidade; presença de matéria de partículas; etc.) que podem ter impacto nos componentes que escolher?
  • Qual a taxa de fluxo que irá bombear? – Pode ser uma taxa de fluxo estática ou um intervalo de taxas de fluxo. De qualquer forma, a taxa de fluxo sofre impacto direto de cada componente principal (a unidade da bomba, a cabeça da bomba e a tubagem da bomba) do seu sistema de bombas Masterflex e deve ser considerada ao selecionar esses componentes.
  • Com que pressão e temperatura irá operar? – No que respeita à pressão, é importante a compreensão da pressão de operação máxima, bem como dos fatores que podem influenciar a pressão com o tempo (p. ex., filtração em linha). Adicionalmente, também é crítica a compreensão da “elevação” necessária no seu percurso de fluidos no lado da entrada da bomba. No que respeita à temperatura, o conhecimento dos limites superior e inferior do intervalo de temperatura com que pretende operar fornece uma base para as opções de tubagem a considerar.
  • Que tipo de controlo de instrumento necessita? – Quer efetue o controlo do seu sistema de bombas Masterflex localmente, por entrada analógica, controlo remoto/rede avançada, etc., a compreensão do tipo de controlo de que necessita potenciar irá ajudá-lo a qualificar as funcionalidades-chave na unidade que escolher como parte do seu sistema de bombas Masterflex.
Seleção dos componentes certos para o seu sistema de bombas
Depois de responder às cinco perguntas-chave acima listadas, estará pronto para iniciar a seleção de componentes do seu sistema de bombas Masterflex. Como acima indicado, um sistema de bombas completo Masterflex é constituído por três componentes principais: a unidade da bomba, a cabeça da bomba e a tubagem da bomba. Para as famílias Ismatec® e B/T® , a unidade da bomba e a cabeça da bomba são normalmente encomendadas em conjunto como SKU único; no entanto, para as famílias L/S® e I/P® , a unidade da bomba e cabeça da bomba são normalmente encomendadas separadamente.
O que considerar ao escolher uma unidade Masterflex
  • Taxa de fluxo – Cada uma das famílias Masterflex é definida pelo intervalo da taxa de fluxo suportada pelas unidades compatíveis. Por isso, deverá escolher uma unidade possa oferecer a(s) taxa(s) de fluxo de que precisa a sua aplicação.
  • Velocidade fixa ou variável – As unidades Masterflex de velocidade fixa são menos dispendiosas mas não suportam ajuste de taxa de fluxo sob pedido; as unidades de velocidade variável podem, no entanto, ajustar a velocidade, e a taxa de fluxo, conforme necessário mas são normalmente mais dispendiosas.
  • Exatidão da taxa de fluxo ou volume de dispensação – Algumas unidades apenas oferecem modificações de ajuste manual com base em potenciómetro da taxa de fluxo, quando outras oferecem um circuito de controlo de velocidade digital para essas aplicações que exigem taxas de fluxo de elevada precisão e mais repetíveis.
  • Tipo de controlo necessário – Algumas unidades Masterflex possuem uma operação mais básica e, assim, apenas suportam controlo local, de bancada, quando outras suportam controlo analógico e mesmo controlo remoto usando protocolos de comunicação avançados, como Profibus®, EtherNet/IPTM, etc.
  • Esterilização e proteção contra perigos – Muitas unidades Masterflex oferecem caixas de aço inoxidável e são vedadas contra a exposição a poeiras e água para suportarem requisitos de lavagem; outras, no entanto, estão disponíveis em diferentes opções de caixa para redução dos custos.
O que considerar quando escolher uma cabeça da bomba Masterflex
  • Taxa de fluxo – Diferentes cabeças da bomba Masterflex possuem diferentes capacidades de taxa de fluxo, de acordo com o respetivo tamanho e número de rolos que utilizam. É importante rever as especificações técnicas de cada cabeça para assegurar que aquela que escolheu pode suportar a(s) taxa(s) de fluxo de que a sua aplicação necessita.
  • Frequência das mudanças da tubagem – Algumas cabeças da bomba Masterflex são concebidas para um tamanho de tubagem específico; normalmente não suportam mudanças de tubagem rápidas. Outras cabeças da bomba suportam vários tamanhos de tubagem Masterflex e incluem a funcionalidade de mudança rápida de tubagem.
  • Número pretendido de canais – Saber quantos canais precisa de operar, quer para maior produtividade ou para redução dos impulsos, pode ajudar na consideração das opções da cabeça da bomba Masterflex.
  • Compatibilidade química – Normalmente, os produtos químicos a bombear nunca tocam na cabeça da bomba, mas no caso de um derrame de produtos químicos, os materiais usados para construir as cabeças da bomba Masterflex são um fator-chave no processo de seleção.
  • Necessidade de precisão – Para taxas de fluxo mais precisas e repetíveis, escolha cabeças da bomba padrão que apenas aceitam um único tamanho.
O que considerar ao escolher uma tubagem de bomba Masterflex
Existem muitos fatores a considerar quando escolher a tubagem de bomba certa. Para um guia mais aprofundado para o ajudar a escolher, visite o nosso guia de seleção de tubagem STAMP . Abaixo encontra uma visão geral do guia de seleção:
  • Tamanho – O diâmetro interior e espessura determinam saídas-chave, como o intervalo de fluxo, a pressão máxima e a capacidade de manusear bem fluidos viscosos. Na maiorias das aplicações, a nossa tubagem de bomba de precisão é uma escolha excelente. Para aplicações em que estejam presentes fluidos com maior viscosidade ou em que pressões mais elevadas caracterizem o percurso dos fluidos, a utilização da nossa tubagem de bomba de elevado desempenho poderá ser a melhor opção. (NOTA: se a tubagem de bomba de elevado desempenho for utilizada, deve escolher uma unidade da bomba e cabeça da bomba Masterflex compatíveis com a tubagem.)
  • Temperatura – Compreender as temperaturas dos fluidos e temperaturas ambientais, e compará-las com as classificações atribuídas aos materiais da tubagem disponíveis, pode dar-lhe informações importantes na seleção da tubagem das bombas Masterflex.
  • Aplicação – Algumas aplicações possuem requisitos específicos da indústria, como o cumprimento de regulamentos federais ou outros, incluindo FDA 21 CFR 177.2600 e USP Classe VI, pelo que é essencial rever as aprovações regulamentares disponíveis dos materiais da tubagem Masterflex. Compreender a viscosidade e presença de partículas no fluido também pode fornecer informação importante para a sua seleção de tubagem das bombas Masterflex.
  • Meios – A familiarização com a natureza dos produtos químicos do(s) seu(s) reagente(s) e a comparação com a compatibilidade dos produtos químicos dos materiais de tubagem disponíveis Masterflex é uma consideração importante. A nossa base de dados de compatibilidade de produtos químicos pode ajudá-lo na seleção certa.
  • Pressão – Uma maior pressão muitas vezes exige a utilização de tubagem de bomba de elevado desempenho de maior espessura Masterflex, bem como opções de ligação especial que possam suportar essas pressões.
Outros acessórios a considerar
Para além dos três componentes-chave que incluem um sistema de bombas Masterflex, existem vários outros itens a considerar. Conectores, tubagem de transferência e outros acessórios (p. ex., sensores de taxa de fluxo, sensores de pressão, sensores de deteção de fugas, amortecedores de impulso, etc.) são todos acessórios importantes que podem melhorar o seu percurso de fluidos global de forma significativa, garantindo a segurança dos operadores do equipamento e um tempo de paragem mínimo, maximizando o tempo de produção do seu equipamento e processo. Para questões relacionadas com estes acessórios disponíveis, contacte o seu especialista local de manuseamento de fluidos Avantor ou a nossa equipa de apoio de aplicação que terão todo o prazer em o ajudar.